Få mere at vide
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi96 Horisontal Gel System
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
22 x 12,5 x 9 cm (8,66 x 4,92 x 3,54 tommer)
Beskrivelse
- 96-brønds kamblokformat
- Standard mikropladekonfiguration med ekstra baner til markører Offset layout af brøndene tillader en maksimal løbelængde på 1,8 cm pr. brønd, hvilket resulterer i forbedret adskillelse
- Forenklet lækagesikre støbedæmninger
- Ultrakompakt størrelse minimerer bufferforbrug og krav til bænkplads
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Med to markeringsbaner |
| Type | Horisontalt elektroforesesystem |
| Gel Dimensioner | 12 x 10 cm (4,72 x 3,93 tommer) |
| Prøvestørrelse | 96 |
| Volumen (engelsk) buffer | 0,08 gal. |
| Volumen (metrisk) buffer | 300 mL |
| Dimensioner (L x B x H) | 22 x 12,5 x 9 cm (8,66 x 4,92 x 3,54 tommer) |