Få mere at vide
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi Horisontal Gel System
Artikelnummer. p-7083382 Shop alle Fisherbrand produkter
Prøvestørrelse:
50
100
Gel Dimensioner:
B x L: 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 tommer)
B x L: 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 tommer)
Unit Size:
Hver
Product Code. 12307287
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designet til rutinemæssig horisontal gelelektroforese.
  • Velegnet til hurtig elektroforese
  • Lave buffervolumener
  • Kører omkring 50 til 100 prøver
Specifications
Type Horisontalt gelelektroforesesystem
Gel Dimensioner B x L: 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 tommer)
Inkluderer multiSUB™ Midi-elektroforeseenhed, 10 x 7 cm UV-bakke, 2 x 16 prøvekamme, læsseguider og dæmninger
Prøvestørrelse 50
Volumen (engelsk) buffer 0,07 gal.
Volumen (metrisk) buffer 300 mL
Længde (engelsk) 4,92 tommer.
Længde (metrisk) 12.5 cm
Bredde (engelsk) 8,66 tommer.
Bredde (metrisk) 22 cm
Højde (engelsk) 3,54 tommer.
Højde (metrisk) 9 cm