Få mere at vide
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi Horisontal Gel System
Artikelnummer. 12307287 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Prøvestørrelse:
50
100
Gel Dimensioner:
B x L: 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 tommer)
B x L: 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvestørrelse Gel Dimensioner Pakningsstørrelse
12307287 50 B x L: 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 tommer) Hver
12397277 100 B x L: 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 tommer) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12307287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.00 DKK
    2726.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 118.54 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Designet til rutinemæssig horisontal gelelektroforese.
  • Velegnet til hurtig elektroforese
  • Lave buffervolumener
  • Kører omkring 50 til 100 prøver
Tekniske data
Type Horisontalt gelelektroforesesystem
Gel Dimensioner B x L: 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 tommer)
Inkluderer multiSUB™ Midi-elektroforeseenhed, 10 x 7 cm UV-bakke, 2 x 16 prøvekamme, læsseguider og dæmninger
Prøvestørrelse 50
Volumen (engelsk) buffer 0,07 gal.
Volumen (metrisk) buffer 300 mL
Længde (engelsk) 4,92 tommer.
Længde (metrisk) 12.5 cm
Bredde (engelsk) 8,66 tommer.
Bredde (metrisk) 22 cm
Højde (engelsk) 3,54 tommer.
Højde (metrisk) 9 cm