Få mere at vide
ZVG™ Multisoft™ Air+ servietter
Artikelnummer. p-7249652
Dimensioner (L x B):
27 x 32 cm
32 x 34 cm
Artikelnummer. 17893495
Brand: ZVG™ 1010200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse fnugfrie, meget absorberende servietter er lavet af blød præget hvid cellulose.
Følsomme overflader kræver skånsom behandling. Multisoft™ ekstra bløde specialklude med lavt fnug er et ideelt valg til pleje- og poleringsopgaver. De absorberer effektivt væsker, såsom poleringsvoks, og frigiver det jævnt uden at gå på kompromis med deres styrke. I zetPutz™ række, vil du finde yderligere lavfnugende, højabsorberende 1- til 4-lags rengørings- og polerklude til forskellige rengøringsformål.
  • Airlaid materiale
  • Meget absorberende
  • Præget
  • Latex- og silikonefri
  • Opløsningsmiddelbestandig
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 10,6 tommer
Længde (metrisk) 27 cm
Bredde (engelsk) 12,6''
Bredde (metrisk) 32 cm
Materiale Fleece
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 27 x 32 cm
Emballagemængde 1000 klude