Få mere at vide
ZVG™ Multisoft™ Air+ servietter
Dimensioner (L x B):
27 x 32 cm
32 x 34 cm
Beskrivelse
Følsomme overflader kræver skånsom behandling. Multisoft™ ekstra bløde specialklude med lavt fnug er et ideelt valg til pleje- og poleringsopgaver. De absorberer effektivt væsker, såsom poleringsvoks, og frigiver det jævnt uden at gå på kompromis med deres styrke. I zetPutz™ række, vil du finde yderligere lavfnugende, højabsorberende 1- til 4-lags rengørings- og polerklude til forskellige rengøringsformål.
- Airlaid materiale
- Meget absorberende
- Præget
- Latex- og silikonefri
- Opløsningsmiddelbestandig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørre |
| Længde (engelsk) | 10,6 tommer |
| Længde (metrisk) | 27 cm |
| Bredde (engelsk) | 12,6'' |
| Bredde (metrisk) | 32 cm |
| Materiale | Fleece |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 27 x 32 cm |
| Emballagemængde | 1000 klude |
| Vis mere |