Få mere at vide
ZVG™ Multisoft™ Luftservietter
Beskrivelse
Følsomme overflader kræver skånsom behandling. Disse ekstra bløde specialklude med lavt fnug er et ideelt valg til pleje- og poleringsopgaver. De absorberer effektivt væsker såsom poleringsvoks og frigiver det jævnt uden at gå på kompromis med deres styrke.
- Airlaid materiale
- Præget hvid cellulose
- Ekstra blød
- Latex- og silikonefri
- Opløsningsmiddelbestandig
- Velegnet til følsomme overflader
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørre |
| Længde (engelsk) | 10,6 tommer |
| Længde (metrisk) | 27 cm |
| Bredde (engelsk) | 12,6'' |
| Bredde (metrisk) | 32 cm |
| Materiale | Fleece |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Emballagemængde | 1000 håndklæder |
| Sterilitet | Ikke steril |