Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multiskan SkyHigh-mikropladespektrofotometer
Artikelnummer. p-9161003 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Interface:
Berøringsskærm
Indbygget eller PC-kontrol
Kuvetter:
Ja
Nej
Inkluderer:
μDrop Duo-plade
Plade ikke inkluderet
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Interface Kuvetter Inkluderer Pakningsstørrelse
16628977 Indbygget eller PC-kontrol Nej Plade ikke inkluderet -
16638977 Berøringsskærm Nej Plade ikke inkluderet -
16648977 Berøringsskærm Nej μDrop Duo-plade -
16658977 Berøringsskærm Ja Plade ikke inkluderet -
16668977 Berøringsskærm Ja μDrop Duo-plade Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16628977 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A51119500C
Thermo Scientific Multiskan SkyHigh-mikropladespektrofotometer er et letanvendeligt instrument til fotometriske og turbidimetriske applikationer, især til DNA-, RNA- og proteinanalyser, herunder endepunkts-, kinetiske og spektrale assays. Resultaterne vises på Multiskan SkyHigh-modeller med en stor berøringsskærm med høj opløsning. SkanIt-software er et kraftfuldt værktøj til at løse de udfordrende applikationer.
Multiskan SkyHigh Mikropladespektrofotometer er en UV/Vis mikropladelæser, designet til at være bekvem og nem at bruge til enhver fotometrisk absorptions- eller turbidimetrisk forskningsapplikation, især DNA-, RNA- og proteinanalyse. Denne mikropladelæser er ideel til multi-brugermiljøer, hvor en række endepunkts-, kinetiske og spektrale assays udføres. Multiskan SkyHigh fås i forskellige konfigurationer. Touchskærmsmodeller giver fleksibilitet til at bruge systemet som selvstændigt eller sammen med Thermo Scientific™ SkanIt software til PC-styring. En model med mulighed for cuvette-læsning er også tilgængelig. For nem datahåndtering Multiskan har SkyHigh mulighed for adgang til Thermo Fisher Connect og Microsoft OneDrive cloud-baserede værktøjer.
  • Monokromatorbaseret optisk system til frit valg af bølgelængder fra 200 nm til 1.000 nm
  • Kompatibel med 6-48, 96- og 384-brønds mikroplader eller kuvetter med en maksimal pladehøjde på 19,5 mm inklusive eventuelt låg
  • Reads μDrop™ og μDrop Duo Plates til mikrovolumen DNA/RNA og proteinanalyse
  • Separate optimerede målemetoder til absorptions- og turbidimetriske målinger
  • Tillader kinetiske, spektrale og endepunktsmålinger til en række applikationer
  • Hurtig betjening: et fuldt spektrum af en brønd udføres på mindre end 10 sekunder; et typisk DNA-spektrum kan måles på mindre end tre sekunder, og en fuld 96-brønds mikroplade aflæses med én bølgelængde på 6 sekunder
  • Udfører rystning og inkubation ombord til temperaturkritiske eller cellebaserede assays
  • Modeller med berøringsskærm har en brugervenlig grænseflade til selvstændig brug og omfatter færdige protokoller til UV-baseret nukleinsyre- og proteinkvantificering samt kolorimetrisk proteinkvantificering
  • Thermo Fisher Connect eller Microsoft OneDrive cloud-baserede værktøjer gør det muligt sikkert at lagre, tilgå, dele og administrere dine fotometriske data eksternt (touchscreen-modeller)
  • Flere sprog tilgængelige; vælg mellem engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, russisk, kinesisk og japansk (modeller med berøringsskærm)
  • Opsætning af mere krævende assays er let via den kraftfulde og intuitive SkanIt™ software
  • Multi-instrument softwareplatform kompatibel med alle Thermo Scientific mikropladelæsere
  • Software med åben licens til ubegrænset installation på flere computere
  • Forskningsudgave for livsvidenskab; Drug Discovery Edition med funktioner til overholdelse af FDA 21 CFR Part 11
  • Brugergrænsefladesprog tilgængelige: engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, italiensk, russisk, japansk og kinesisk
  • Søgbart SkanIt Cloud-bibliotek med klar-til-brug protokoller, herunder beregninger og ægte applikationseksempeldata
  • Målesessioner er nemme at konfigurere og navigere
  • Intuitivt virtuelt pipetteringsværktøj hjælper med at definere pladelayoutet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kuvetter Nej
Interface Indbygget eller PC-kontrol
Inkubator temperatur Stuestemperatur +2 °C til 45 °C
Lyskilde Xenon-blitzlampe
Målehastighed 96 brønde: 6 sek., 384 brønde: 10 sek.
Plade Type 6, 48, 96 og 384-brøndsplader,μ Drop-plader
Produktlinje Multiskan
Læsemuligheder Top
Omrørere Lineær
Spektral scanningshastighed 10 sek. fra 200 til 1.000 nm
Valg af bølgelængde Netværk
Softwaretype SkanIt-software, software med åben licens, software til flere instrumenter
Nøjagtighed (fotometrisk) 1,0 % + 0,003 Abs (0 til 2,0 Abs), 2,0 % (2,0 til 2,5 Abs) ved 450 nm
Båndbredde <2.5 nm
Dybde (engelsk) 17,5 tommer
Dybde (metrisk) 44.5 cm
Oversigt Multiskan SkyHigh
Højde (engelsk) 10,4 tommer
Højde (metrisk) 26.5 cm
Inkluderer Plade ikke inkluderet
Linearitet 0 til 2,5 Abs, 2 % ved 450 nm
Opløsning 1 nm
Software sprogversioner Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, russisk, kinesisk, japansk
Bølgelængdeområde 200 til 1.000 nm
Vægt (engelsk) 23.8 lb.
Vægt (metrisk) 10.8 kg
Bredde (engelsk) 11,6 tommer
Bredde (metrisk) 29.5 cm