Beskrivelse
Mål absorption i en række forsknings- og kliniske anvendelser med det brugervenlige Thermo Scientific™ Multiskan™ FC mikropladefotometer. FC'en Multiskan leverer dokumenteret ydeevne og pålidelige resultater gennem indbygget selvdiagnostik, IQ/OQ/PQ og verifikationsværktøjer. Den visuelle brugergrænseflade og muligheden for flere sprog sikrer fremragende brugervenlighed. Multiskan FC (IVD-modellen) med intern software overholder det europæiske IVD (In Vitro Medical Device)-direktiv, hvilket gør den ideel til kvalitative og kvantitative ELISA anvendelser i kliniske laboratorier. Forenkle din ELISA arbejdsgang ved at bruge vores eGuide til alle dine ELISA behov.
- Bredt bølgelængdeområde på 340 til 850 nm
- Hurtig aflæsning af både 96- og 384-brøndsplader
- Rystning og inkubation op til 50 °C for temperaturkritiske analyser
- Brugervenlighed via den store farveskærm og en række forskellige sprogversioner
- Overlegen brugervenlighed og logisk arbejdsgang med Thermo Scientific™ SkanIt™ software
- USB port til nem dataoverførsel
Anbefalet til:
Immunoassays (ELISA), proteinassays, endotoksiner, cytotoksicitets- og proliferationsassays, enzymassays, vækstkurver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lampesamling |
| Til brug med (udstyr) | Multiskan FC |
| Produktlinje | Multiskan |
| Inkluderer | Lampe 6V/10W |