Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC 96 og 384-brønd plademikropladefotometre
Artikelnummer. 11500695 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Multiskan FC
Multiskan FC med inkubator
Plade Type:
96 og 384-brøndsplader
96-brøndsplade
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Plade Type Pakningsstørrelse
11500695 Multiskan FC med inkubator 96 og 384-brøndsplader Hver
11590685 Multiskan FC 96-brøndsplade Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11500695 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51119100
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Multiskan FC mikropladefotometeret er et pålideligt instrument til en bred vifte af forsknings- og rutineapplikationer. Den læser 96- og 384-brøndsplader og er udstyret med ryste- og inkubationsfunktioner til temperaturkritiske assays. Den kan bruges som et selvstændigt instrument eller under PC-kontrol med intuitiv Thermo Scientific SkanIt software.
Multiskan FC samler over 40 års erfaring med det velkendte Multiskan produktbrand med funktioner for forbedret brugervenlighed. Multiskan FC har et bølgelængdeområde på 340-850 –nm, hvilket muliggør en bred vifte af anvendelser fra enzymkinetiske studier til Lowry-analyser. Instrumentet giver hurtige og præcise målinger, der muliggør komplet aflæsning af 96-brøndsplader på mindre end syv sekunder. Instrumentet er også udstyret med lineær rystning som standard. En model med en inkubator muliggør inkubationstemperaturer op til 50 °C og kapacitet til at læse 384-brøndplader. SkanIt Software understøtter optimal brug af instrumentet med en visuel arbejdsgang, ubesværet dataanalyse og eksportmuligheder.
Funktioner:
  • Dokumenteret funktion og pålidelige daglige resultater gennem patenteret optisk design og indbygget selvdiagnostik
  • Et bredt bølgelængdeområde på 340.850 –nm til en bred vifte af forskning og rutinemæssige anvendelser såsom ELISA immunoassays, proteinkvantificering, endotoksin-, cytotoksicitets- og proliferationsassays, enzymassays og vækstkurver
  • Udstyret med et otte-positions filterhjul med tre standardfiltre, 405 nm, 450 nm og 620 nm, forudinstalleret
  • Et omfattende udvalg af ekstra filtre, der er nemme at installere, kan bestilles
  • Hurtig og præcis måling af både 96- og 384-brøndsplader til forskellige gennemløbskrav
  • Rystning og inkubation op til 50 °C for temperaturkritiske analyser
  • Brugervenlighed via den store farveskærm og en række forskellige sprogversioner
  • Visuel og logisk SkanIt software til omfattende instrumentstyring og datahåndtering
  • Multiskan Verifikationsplade tilgængelig til instrumentets ydeevneverifikation
  • Robotkompatibilitet til miljøer med høj kapacitet
  • Overlegen brugervenlighed og logisk arbejdsgang med Thermo Scientific™ SkanIt™ software
  • USB port til nem dataoverførsel
Anbefalet til:
Immunoassays (ELISA), proteinassays, endotoksiner, cytotoksicitets- og proliferationsassays, enzymassays, vækstkurver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiskan FC med inkubator
Kompatibilitet Robot
Detektor type Fotodetektor
Interface Indbygget eller PC-kontrol
Inkubator temperatur Stuetemperatur +4° til 50 °C
Lyskilde Kvarts halogenlampe
Målehastighed 7 sek. for 96-brønds plade (hurtig tilstand), 13 sek. for 96-brønds plade (normal tilstand)
Måleteknologi Absorbans
Plade Type 96 og 384-brøndsplader
Produktlinje Multiskan
Omrørere Lineær
Valg af bølgelængde Filter
Softwaretype SkanIt-software
Nøjagtighed ± 1 % (0 til 3 Abs) eller± 0,003 Abs, hvilket nogensinde er størst ved 405 nm
Dybde (engelsk) 15,7 tommer
Dybde (metrisk) 40 cm
Oversigt Multiskan FC med inkubator
Filter 8-positioners filterhjul; Filtre installeret: 405 nm, 450 nm og 620 nm
Højde (engelsk) 8,7 tommer
Højde (metrisk) 22 cm
Linearitet 96-brønd plade: 0 til 3 Abs, ±2% ved 405 nm, 384-brønd plade: 0 til 2,5 Abs, ±2% ved 405 nm
Præcision CV≤ 0,2 % (0,3 til 3 Abs) ved 405 nm
Opløsning 0,001 Abs
Spænding 100 til 240 V
garanti 1 år
Bølgelængdeområde 340 til 850 nm
Bredde (engelsk) 11,4 tommer
Bredde (metrisk) 29 cm
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.