Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell Stbl3™ Kompetente celler
Artikelnummer. 17123319
Skift visning
Mængde:
1 x 96 rørstativ (50μ l/rør)
Artikelnummer. Mængde
17123319 1 x 96 rørstativ (50μ l/rør)
1 options
Artikelnummer. 17123319 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C739601
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Indeholder
Boks 1:
  • MultiShot™ StripWell Stbl3™ Kemisk kompetent E. coli
  • Et stativ med 12 strimler x 8-rør, 50μ l pr. rør
Boks 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 hætteglas, 50μ l
  • SOC medium: 2 flasker, 15 ml hver
MultiShot StripWell Stbl3 Kemisk kompetente E. coli -celler er kloningskompetente celler designet til kloning af direkte gentagelser fundet i lentivirale ekspressionsvektorer.
MultiShot StripWell Stbl3 Kemisk kompetente E. coli -celler er kloningskompetente celler designet til kloning af direkte gentagelser fundet i lentivirale ekspressionsvektorer. Stbl3 celler reducerer frekvensen af homolog rekombination og er præ-aliquoteret i et stativ, der indeholder 12 strimler med 8 brønde for at øge produktiviteten for gennemløbsbakterietransformationer.
Opnå bemærkelsesværdig stabilitet af lentivirale vektorer i Stbl3 celler
MultiShot StripWell Stbl3 Kompetente celler reducerer hyppigheden af homolog rekombination af direkte gentagelser fundet i lentivirale vektorer (f.eks. ViraPower Lentiviral ekspressionskit) og andre retrovirale vektorer (f.eks. ustabilitetstilbøjelige HIV-baserede plasmider). De Stbl3 stamme er blevet brugt i mange applikationer, herunder genomredigering af CRISPR-arbejdsgange, vaccineudvikling og kloning og vedligeholdelse af vektorer med flere gentagelser (f.eks. genkodende protein med gentagen sekvens). Transformationseffektiviteten af MultiShot StripWell Stbl3 kemisk kompetente E. coli -celler er> 1 x 10 7 cfu/μ g plasmid DNA.
De Stbl3E. coli- stammen er afledt af HB101-stammen (med et hybrid K-12- og B-stammegenom). Selvom Stbl3 stammen indeholder rec A13-allelen af rec A-mutationen, der reducerer uspecifik rekombinationsforekomst i klonet DNA, evnen til Stbl3 belastning for at opretholde ustabile inserts er angiveligt drevet af andre genetiske egenskaber. Mutationer i Stbl3 methyleringsafhængig restriktionssystem ( mcr B, mrr, og hsd S20) tillader konstruktion af kloning af genomisk DNA. Denne stamme er ende A1+, således er en uspecifik endonuklease I, der fordøjer DNA, til stede i cellerne. Stbl3 giver reproducerbart meget mere plasmid-DNA end DH-stammer (f.eks. 10 gange eller mere plasmid-DNA end TOP10 stamme) og producerer bæredygtigt lentivirus med høj titer.
MultiShot StripWell Stbl3 Kompetente celler tilbyder:
• Forventet effektivitet på> 1 x 107 transformanter/μ g plasmid DNA
• Optimal ydeevne til udbredelse af lentivirale vektorer og vedligeholdelse af direkte gentagelser
• Forbedret genomisk DNA-kloningskapacitet ( mcr B, mrr og hsd S20)
• Evne til at producere høje DNA-udbytter
Bemærk: For optimal ydeevne opretholdelse af plasmider med komplekse gentagelsessekvenser, Stbl3 celler skal dyrkes ved 30 °C. Ved udførelse af plasmid-DNA-isolering fra Stbl3 celler med vildtype endonuklease I ( ende A1+), sikre, at buffere indeholder 10 mM EDTA. EDTA vil inaktivere endonukleasen og undgå DNA-hak og vektornedbrydning (følg instruktionerne til plasmid-DNA-oprensningskit for ende A1+ E. coli- stammer).
MultiShot StripWell fleksibelt format
Hver StripWell med otte forbundne rør er designet med de samme enkeltrør, engangsfunktioner som vores One Shot-formatrør. Dette format gør det muligt for alle trin i transformationsprotokollen, op til plettering, at finde sted i det samme rør, hvilket sparer tid og reducerer risikoen for kontaminering. Efter tilsætning af DNA, MultiShot StripWell kompetente celler kan transformeres ved varmechok ved 42 °C ved hjælp af et vandbad, alle i samme rør.
StripWell-rørene kan skæres til for at tillade transformationer i et enkelt rør, hvilket eliminerer spildte alikvoter og undgår fryse-optøningscyklusser, der kan resultere i reduceret transformationseffektivitet.
Fordele ved MultiShot StripWell-format inkluderer:
Øget produktivitet —velegnet til eksperimenter med høj kapacitet
Maksimal fleksibilitet —transformerer så få som 1 rør eller så mange som 96 fra StripWell-stativet
Velkendt bekvemmelighed —tilføj DNA direkte til celler, varmechok og genvind i samme rør
Genotype F
mcr B mrr hsd S20(r B , mB–– ) rec A13 sup E44 ara -14 gal K2 lac Y1 pro A2 rps L20(StrR) xyl -5λ–leu mtl -1
Find den stamme og det format, du har brug for
• Andre Stbl-stammer er tilgængelige med forskellig genetisk baggrund.
• Mange andre E. coli- stammer og formater af kemisk kompetente og elektrokompetente celler er også tilgængelige for at opfylde specifikke transformationsbehov.
• For high-throughput transformation, vælg fra vores samling af MultiShot formaterede comp-celler eller e-mail os for tilpassede formateringsmuligheder.
• Vi tilbyder bakterievækstmedier i forskellige formater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Kloning af methyleret DNA Ja ( mcrB, mrr )
Indhold og opbevaring • MultiShot StripWell Stbl3 Kompetente celler (1 x 96-brønds plade ved 20μ L/brønd)
Opbevar kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 10 ml)
Opbevares ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (streptomycin)
Kloning af ustabilt DNA Ja ( recA13 )
Blå/hvid screening Nej
High-throughput kompatibilitet Høj
Plasmid Kan bruges til plasmider> 20 kb
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja ( recA13 )
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12/B hybrid)
Format 8-brønds Strips
Produktlinje Multishot
Mængde 1 x 96 rørstativ (50μ l/rør)