Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell DH5α T1 R kompetente celler
Artikelnummer. 16378741
Skift visning
Mængde:
1 x 96 rørstativ (50μ l/rør)
Artikelnummer. Mængde
16378741 1 x 96 rørstativ (50μ l/rør)
1 options
Artikelnummer. 16378741 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C449601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Indeholder
Boks 1:
  • MultiShot StripWell DH5α T1R Kemisk Kompetent E. coli
  • Et stativ med 12 strimler x 8-rør, 50μ l pr. rør
Boks 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 hætteglas, 50μ l
  • SOC medium: 2 flasker, 15 ml hver
MultiShot StripWell DH5α T1 R kemisk kompetente E. coli -celler er kloningskompetente celler pakket i et stativ, der indeholder 12 strimler af 8 rør for at øge produktiviteten for bakterielle transformationer med medium kapacitet.
MultiShot StripWell DH5α T1 R kemisk kompetente E. coli -celler er kloningskompetente celler pakket i et stativ, der indeholder 12 strimler af 8 rør for at øge produktiviteten for bakterielle transformationer med medium kapacitet. Denne stamme er afledt af den populære DH5α stamme, en af de hyppigst anvendte laboratoriekloningsstammer. Alle vores T1 R- stammer har ton A-mutationen (også kendt som fhu A) i deres genotype, der giver resistens over for T1- og T5-fager. En resistent genotype giver ekstra sikkerhed for at beskytte værdifulde kloner og biblioteker, da T1-bakteriofag hurtigt kan spredes blandt E. coli- værter og kontaminere depoter.
DH5α T1 R til rutinemæssige kloningsapplikationer
DH5α stamme er velkendt og bredt anvendt laboratoriestamme til kemiske transformationer, da den er ideel til transformationer af klonet umethyleret DNA. For at øge produktiviteten for medium-throughput bakterielle transformationer, kloning kompetent DH5α T1 RE. coli -celler er pakket i stativer indeholdende 12 strimler af 8.
MultiShot StripWell DH5α T1 R- kompetente celler inkluderer:
• hsd R til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-amplifikationer
•lac ΔZ M15 til blå/hvid farvescreening af rekombinante kloner
•ende A1 til renere præparater af DNA og bedre resultater i downstream-applikationer på grund af eliminering af ikke-specifik fordøjelse af endonuklease I
•rec A1 for reduceret forekomst af ikke-specifik rekombination i klonet DNA
•ton A ( fhu A) for T1- og T5-fagresistens
MultiShot StripWell fleksibelt format
Hver StripWell med otte forbundne rør er designet med de samme enkeltrør, engangsfunktioner som vores One Shot-formatrør. Dette format tillader alle trin i transformationsprotokollen, op til plettering, at finde sted i samme rør, hvilket sparer tid og reducerer risikoen for kontaminering. Efter tilsætning af DNA, MultiShot StripWell kompetente celler kan transformeres ved varmechok ved 42 C °i et vandbad uden at blive overført til et nyt rør.
StripWell-rørene kan også skæres til for at tillade enkelte transformationer. Denne funktion eliminerer spildte alikvoter og undgår unødvendige fryse-tø-cyklusser, der kan resultere i reduceret transformationseffektivitet.
Fordele ved MultiShot StripWell-format inkluderer:
• Øget —produktivitet velegnet til eksperimenter med høj kapacitet
• —Maksimal fleksibilitet transformerer så få som 1 rør eller så mange som 96 fra StripWell-stativet
• Velkendt —bekvemmelighed tilføjer DNA direkte til celler, varmechok og restituer i samme rør
Genotype F
-φ 80 lac Z MΔ15Δ ( lac ZYA- arg F) U169 rec A1 end A1 hsd R17 (rK– , mK+) pho A sup E44λthi -1 gyr A96 rel A1 ton A
Find den belastning og det format, du har brug for
• Vi tilbyder en række forskellige DH-stammer i både kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater.
• For high-throughput transformationsmuligheder, vælg fra vores samling af MultiShot Formaterede kompetente celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Kloning af methyleret DNA Nej
Indhold og opbevaring • MultiShot StripWell DH5α T1 R- kompetente celler (1 x 96-brønds plade ved 50μ L/brønd)
Opbevar kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 15 ml)
Opbevares ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Høj
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Arter E. coli (K12)
Format 8-brønds Strips
Produktlinje Multishot
Mængde 1 x 96 rørstativ (50μ l/rør)