Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate TOP10 Kompetente celler
Artikelnummer. 15930583
Skift visning
Mængde:
1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15930583 1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd) Hver
1 options
Artikelnummer. 15930583 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C4081201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5390.00 DKK
    3934.65 DKK / 96 reaktioner
    Spare 1455.35 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Boks 1:
  • MultiShot™ FlexPlate TOP10 Kemisk kompetent E. coli
  • En plade med 96 brønde, 20μ l pr. brønd
Boks 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 hætteglas, 50μ l
  • SOC medium: 2 flasker, 10 ml hver
MultiShot FlexPlate TOP10 kemisk kompetente E. coli -celler er kloningskompetente celler, der er præ-alikvoteret i en 96-brønds PCR-plade for at øge transformationsproduktiviteten.
MultiShot FlexPlate TOP10 kemisk kompetente E. coli -celler er kloningskompetente celler, der er præ-alikvoteret i en 96-brønds PCR-plade for at øge transformationsproduktiviteten. FlexPlate-formatet kan opdeles i en hvilken som helst kombination af 8-brønds segmenter for at give mulighed for fleksibilitet i transformationsgennemstrømningen.
Alsidig TOP10 kloningsmuligheder
MultiShot FlexPlate TOP10 Kompetente celler er laboratoriearbejdshesten til kemiske transformationer, da de er kompatible med et bredt spektrum af DNA-typer til transformation. De TOP10 stammen er ideel til højeffektiv kloning og plasmidformering, der opnår transformationseffektivitet af> 1 x 10 8 cfu/μ g med kontrolplasmid-DNA i FlexPlate-format. Det muliggør stabil replikation af plasmider med højt antal kopier og er den samme kompetente cellestamme, som kommer med mange af vores kloningssæt.
TOP10 E. coli -celler ligner genetisk DH10B stamme, men er blevet rapporteret at være mere modstandsdygtig over for stressforhold (osmotisk shock og sur pH-stress). Disse celler bærer mutationer i det methyleringsafhængige restriktionssystem ( mcr A, mcr BC og mrr ), hvilket muliggør kloning af både prokaryot og eukaryotisk genomisk DNA, såvel som effektiv plasmidredning fra eukaryote genomer. Derudover øger rec A1 og ende A1 mutationer insert stabilitet og forbedrer kvaliteten af plasmid DNA fremstillet fra minipreps.
MultiShot FlexPlate TOP10 Kompetente celler tilbyder:
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 8 cfu/μ g
•hsd R til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-amplifikationer
•mcr A til effektiv transformation af methyleret DNA fra genomiske præparater
•lac Z ΔM15 til blå/hvid farvescreening af rekombinante kloner på plader indeholdende enten X-Gal eller Bluo-Gal
•ende A1 til renere præparater af DNA og bedre resultater i downstream-applikationer på grund af eliminering af ikke-specifik fordøjelse af endonuklease I
•rec A1 for reduceret forekomst af ikke-specifik rekombination i klonet DNA
Bemærk: TOP10 celler kræver ikke IPTG for at inducere ekspression fra lac- promotoren.
Øg transformationsproduktiviteten med MultiShot FlexPlate-format
FlexPlate er en 96-brønds PCR-plade, der kan bruges i automatiserede væskehåndteringssystemer eller opdeles i 8-brønds segmenter for fleksibilitet i transformationsgennemstrømning. Tilføjelse af DNA til MultiShot FlexPlate Competent Cells kan hurtigt udføres med en flerkanalspipette eller et væskehåndteringssystem. Efter tilsætning af DNA kan cellerne effektivt transformeres ved varmechok ved hjælp af et vandbad, varmeblok eller termisk cykler.
De vigtigste fordele ved MultiShot FlexPlate-format
•Øget kapacitet, kompatibel med —automatiserede væskehåndteringsplatforme
•Fleksibel transformation i trin på —8 brønde til hele 96-brønds plade
•Praktiske kompetente celler præ-aliquoteret —i 96-brønds plade, klar til transformation
Genotype F
– mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z M15ΔΔlac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal Kλ–rps L(StrR) end A1 nup G
Find den stamme og det format, du har brug for
• Vi tilbyder mange andre E. coli- stammer og formater af kemisk kompetente celler og elektrokompetente celler for at hjælpe med at opfylde specifikke transformationsbehov.
• For high-throughput transformation, vælg fra vores samling af MultiShot formaterede komp-celler.
• Bakterievækstmedier er også tilgængelige i forskellige formater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Indhold og opbevaring • MultiShot FlexPlate TOP10 Kompetente celler (1 x 96-brønds plade ved 20μ L/brønd)
Opbevar kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 10 ml)
Opbevares ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (streptomycin)
Kloning af ustabilt DNA Nej
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Høj
Plasmid Plasmid med høj kopieringsgrad
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format 96-brønds plade
Produktlinje Multishot
Mængde 1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd)