Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™ 2 T1 R kompetente celler
Artikelnummer. 15960583
Skift visning
Mængde:
1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15960583 1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd) Hver
1 options
Artikelnummer. 15960583 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C8581201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Indeholder
Boks 1:
  • MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™ 2 T1R kemisk kompetent E. coli
  • En 96-brønds plade, 20μ l pr. brønd
Boks 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 hætteglas, 50μ l
  • SOC medium: 2 flasker, 10 ml hver
MultiShot FlexPlate OmniMAX 2 T1 R kemisk kompetente E. coli -celler er en overlegen stamme af kloningskompetente celler, som er præ-alikvoteret i en 96-brønds PCR-plade for at øge transformationsproduktiviteten.
MultiShot FlexPlate OmniMAX 2 T1 R kemisk kompetente E. coli -celler er en overlegen stamme af kloningskompetente celler, som er præ-alikvoteret i en 96-brønds PCR-plade for at øge transformationsproduktiviteten. FlexPlate-formatet kan opdeles i enhver kombination af 8-brønds segmenter for fleksibilitet i transformationsgennemløb.
Alle vores T1 R- stammer har ton A (også kendt som fhu A) deletion i deres genotype, der giver resistens mod T1 og T5 fag. T1-bakteriofag spredes hurtigt og lyserer E. coli- værter, som almindeligvis anvendes til kloning og biblioteksopbygning. En resistent genotype giver ekstra sikkerhed for at beskytte værdifulde kloner og biblioteker. Dette er især vigtigt for genom- og sekventeringscentre, hvor T1-faginfektion ville være katastrofal.
Opnå højeste transformationseffektivitet med OmniMAX 2 T1 Rkemisk kompetente celler
MultiShot FlexPlate OmniMAX 2 T1 RE. coli -stamme er en forbedret kemisk kompetent cellelinje, der giver transformationseffektivitet i MultiShot FlexPlate format af> 5 x 10 8 cfu/μ g med kontrolplasmid-DNA. Det er en alsidig stamme, perfekt at bruge i alle kloningsapplikationer, inklusive med Gateway-teknologi og TOPO PCR-kloning. De OmniMAX 2 T1 R -stamme mangler E. coli K12-restriktionssystemer ( mcr AΔ ( mrr hsd RMS- mcr BC)), hvilket muliggør effektiv transformation af højt methyleret DNA. De OmniMAX 2 T1 R- stamme har lac Z MΔ15 genotypen, hvilket tillader blå-hvid screening på plader, der indeholder enten X-Gal eller Bluo-Gal. Den bærer også rec A1-mutationen, der hjælper med at reducere rekombinationshastigheden, mens den udbreder plasmid-DNA, og ende- A1-mutationen, der øger plasmid-DNA-udbyttet og -mængden. De OmniMAX 2 T1 R - stamme indeholder en F´ episom, der kan understøtte kloningsplasmider med et f1-lignende replikationsstartsted (fagmider). Derudover er F´ episom bærer lac Iq-repressoren til inducerbar ekspression fra trc- , tac- og lac- promotorer ved anvendelse af IPTG. Det er vigtigt, at ccd A-genet er til stede på F´ episom deleteres, hvilket tillader negativ selektion af Gateway-vektorer, da stammen er følsom over for ccd B-genproduktet.
Et skud OmniMAX 2 T1 R Kemisk Kompetent E. coli tilbud:
• Højeste transformationseffektivitet i FlexPlate-format på> 5x10 8 cfu/μ g kontrol DNA
•ton A ( fhu A) genotype for at bibringe resistens mod T1- og T5-fag
•Δ ( ccdAB ) for følsomhed over for toksiske virkninger af ccd B-genprodukt, hvilket muliggør negativ udvælgelse af vektorer, der indeholder ccd B-gen (Gateway-kloningssystem)
• Stabil F´ episom, der bærer lac Iq-repressor til inducerbar ekspression fra trc- , tac- og lac- promotorer
• Konstruktion af mere repræsentative genomiske biblioteker på grund af eliminering af mcr A, mcr BC, mrr og hsdRMS
•lac ΔZ M15 til blå-hvid farvescreening af rekombinante kloner
•ende A1 til renere DNA-præparater og bedre resultater i downstream-applikationer på grund af eliminering af uspecifik fordøjelse med endonuklease I
•rec A1 for reduceret forekomst af
uspecifik rekombination i klonet DNA. Øg transformationsproduktiviteten med MultiShot FlexPlate-format
FlexPlate er en 96-brønds PCR-plade, der kan bruges i automatiserede væskehåndteringssystemer eller opdeles i 8-brønds segmenter for fleksibilitet i transformationsgennemstrømning. Tilføjelse af DNA til MultiShot FlexPlate Competent Cells kan hurtigt udføres med en flerkanalspipette eller et væskehåndteringssystem. Efter tilsætning af DNA kan cellerne effektivt transformeres ved varmechok ved hjælp af et vandbad, varmeblok eller termisk cykler.
De vigtigste fordele ved MultiShot FlexPlate-format:
• Øg gennemløbet, —der er kompatibelt med automatiserede væskehåndteringsplatforme
•Fleksibel —transformation i trin på 8 brønde til hele 96-brønds plade
•Praktiske —kompetente celler præ-alikvoteret i 96-brønds plade, klar til transformation
Genotype
F [´ pro AB+ lac Iq lac Z MΔ15 Tn 10(TetR)Δ ( ccdAB )] mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z MΔ15Δ ( lac ZYA- arg F)U169 end A1 rec A1 sup E44 thi -1 gyr A96 (NalR) rel A1 ton A pan D
Find den stamme og det format, du har brug for
• Vi tilbyder mange andre E. coli- stammer og formater af kemisk kompetente celler og elektrokompetente celler for at hjælpe med at opfylde dine specifikke transformationsbehov.
• Hvis du har brug for andre high-throughput transformationsmuligheder, så vælg fra vores samling af MultiShot formaterede komp-celler.
• Vi tilbyder bakterievækstmedier i forskellige formater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Ja
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Indhold og opbevaring • MultiShot FlexPlate OmniMAX 2 T1 R- kompetente celler (1 x 96-brønds plade ved 20μ L/brønd)
Opbevar kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 10 ml)
Opbevares ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (Tetracyklin)
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Høj
Plasmid Kan bruges til plasmider> 20 kb
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Arter E. coli (K12)
Format 96-brønds plade
Produktlinje Multishot
Mængde 1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd)