Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate Mach1™ T1 R kompetente celler
Artikelnummer. 15970583
Skift visning
Mængde:
1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15970583 1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd) Hver
1 options
Artikelnummer. 15970583 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C8681201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5310.00 DKK
    5150.65 DKK / 96 reaktioner
    Spare 159.35 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Indeholder
Boks 1:
  • MultiShot™ FlexPlate Mach1™ T1R Kemisk Kompetent E. coli
  • En 96-brønds plade, 20μ l pr. brønd
Boks 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 hætteglas, 50μ l
  • SOC medium: 2 flasker, 10 ml hver
MultiShot FlexPlate Mach1 T1 R kemisk kompetente E. coli -celler er usædvanligt hurtigtvoksende kloningskompetente celler præ-aliquoteret i en 96-brønds PCR-plade for at øge transformationsproduktiviteten.
MultiShot FlexPlate Mach1 T1 R kemisk kompetente E. coli -celler er usædvanligt hurtigtvoksende kloningskompetente celler præ-aliquoteret i en 96-brønds PCR-plade for at øge transformationsproduktiviteten. Disse kemisk kompetente celler er velegnede til at reducere den tid, der kræves til klonevaluering. Det praktiske FlexPlate-format kan opdeles i en hvilken som helst kombination af 8-brønds segmenter for fleksibilitet i transformationsgennemløb.
Alle vores T1 R- stammer har ton A (også kendt som fhu A) deletion i deres genotype, der giver resistens mod T1 og T5 fag. T1-bakteriofag spredes hurtigt og lyserer E. coli- værter, som almindeligvis anvendes til kloning og biblioteksopbygning. En resistent genotype giver ekstra sikkerhed for at beskytte værdifulde kloner og biblioteker. Dette er især vigtigt for genom- og sekventeringscentre, hvor T1-faginfektion ville være katastrofal.
Fremskynd kloningsworkflow ved hjælp af Mach1 T1 R- stamme
MultiShot FlexPlate Mach1 T1 R kompetente E. coli -celler er hurtigt voksende kemisk kompetente celler med en fordoblingstid på cirka 50 minutter. Kolonier er tydeligt synlige inden for 8 timer efter udpladning af transformationsblandingen (ampicillinudvælgelse), hvilket muliggør udpladning og udvælgelse af kolonier samme dag. Plasmid-DNA kan også fremstilles på fire timer efter inokulering af en enkelt, natten over dyrket koloni i det valgte selektive medium (med ethvert antibiotikum).
MultiShot FlexPlate Mach1 T1 R Competent Cells tilbyder:
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 8 cfu/μ g plasmid DNA
•ton A ( fhu A) genotype for at bibringe resistens mod T1- og T5-fag
•lac Z∆M15 til blå-hvid farvescreening af rekombinanter
•hsd R-mutation til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-applikationer
•rec A1398 mutation for reduceret forekomst af homolog rekombination i klonet DNA
•ende A1 mutation for øget
plasmidudbytte og kvalitet Øg transformationsproduktiviteten med MultiShot FlexPlate-format
FlexPlate er en 96-brønds PCR-plade, der kan bruges i automatiserede væskehåndteringssystemer eller opdeles i 8-brønds segmenter for fleksibilitet i transformationsgennemstrømning. Tilføjelse af DNA til MultiShot FlexPlate Competent Cells kan hurtigt udføres med en flerkanalspipette eller et væskehåndteringssystem. Efter tilsætning af DNA kan cellerne effektivt transformeres ved varmechok ved hjælp af et vandbad, varmeblok eller termisk cykler.
De vigtigste fordele ved MultiShot FlexPlate-format:
• Øg gennemløbet, —der er kompatibelt med automatiserede væskehåndteringsplatforme
•Fleksibel —transformation i trin på 8 brønde til hele 96-brønds plade
•Praktiske —kompetente celler præ-aliquoteret i 96-brønds plade, klar til transformation
Genotype: F–φ 80 lac ΔZ M15Δlac X74 hsd R( rK , –mK +)Δrec A1398 end A1 ton A
Find den belastning og det format, du har brug for
• En række E. coli- stammer og formater af kemisk kompetente celler og elektrokompetente celler er tilgængelige for at opfylde specifikke transformationsbehov.
• Vi tilbyder bakterievækstmedier i forskellige formater.
• For high-throughput transformationsmuligheder, vælg fra vores samling af MultiShot formaterede komp-celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Nej
Indhold og opbevaring • MultiShot FlexPlate Mach1 T1 R- kompetente celler (1 x 96-brønds plade ved 20μ L/brønd); butik kl– 80 °C
•pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L); butik kl– 20 °C.
• SOC medium (2 x 10 ml); opbevares ved 4 °C eller stuetemperatur
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Høj
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Arter E. coli (vildtype W)
Format 96-brønds plade
Produktlinje Multishot
Mængde 1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd)