Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate DH5α T1 R kompetente celler
Artikelnummer. 15852907
Skift visning
Mængde:
1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd)
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15852907 1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd) 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 15852907 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C4481201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4870.00 DKK
    4723.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 146.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Boks 1:
  • MultiShot™ FlexPlate DH5α™ T1R Kemisk Kompetent E. coli
  • En 96-brønds plade, 20μ l pr. brønd
Boks 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 hætteglas, 50μ l
  • SOC medium: 2 flasker, 10 ml hver
MultiShot FlexPlate DH5α T1 R kemisk kompetente E. coli -celler er kloningskompetente celler afledt af en velkendt, alsidig DH5α stamme, der kan bruges i mange daglige kloningsapplikationer.
MultiShot FlexPlate DH5α T1 R kemisk kompetente E. coli -celler er kloningskompetente celler afledt af en velkendt, alsidig DH5α stamme, der kan bruges i mange daglige kloningsapplikationer. Disse celler er præ-aliquoteret i en 96-brønds PCR-plade for at øge transformationsproduktiviteten, og FlexPlate-formatet kan opdeles i en hvilken som helst kombination af 8-brønds segmenter for fleksibilitet i transformationsgennemløb.
Alle vores T1 R- stammer har ton A (også kendt som fhu A) deletion i deres genotype, der giver resistens mod T1 og T5 fag. T1-bakteriofag spredes hurtigt og lyserer E. coli- værter, som almindeligvis anvendes til kloning og biblioteksopbygning. En resistent genotype giver ekstra sikkerhed for at beskytte værdifulde kloner og biblioteker.
Pålidelig DH5α T1 R kloningsmuligheder
MultiShot FlexPlate DH5α T1 R kompetente E. coli -celler er i stand til at opnå transformationseffektiviteter af> 1 x 10 8 cfu/μ g kontrol DNA. Denne stamme anbefales til transformationer af klonet umethyleret DNA, rutinemæssig kloning af gener til store plasmider og er velegnet til vanskelige klonkonstruktioner, såsom stumpende ligeringer eller kloning ved brug af begrænset mængde DNA.
De DH5α T1 R- stammen bærer hsdR -mutationen for at forhindre restriktion af fremmed DNA og ende- A1-mutationen, der øger udbyttet af plasmid-DNA fremstillet ved hjælp af miniprep-protokoller. lac Z ΔM15 markøren giverα -supplering afß -galactosidase-gen, der muliggør blå-hvid screening på agarplader indeholdende X-Gal eller Bluo-Gal.
MultiShot FlexPlate DH5α T1 R Competent Cells tilbyder:
• Transformationseffektivitet af> 1 x 10 8 transformanter/μ g plasmid DNA
ton A ( fhu A) genotype for at bibringe resistens mod T1- og T5-fag
hsd R til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-amplifikationer
lacZ ΔM15 markør til blå-hvid screening
ende A1 til renere præparater af DNA og bedre resultater i downstream-applikationer på grund af eliminering af ikke-specifik fordøjelse af endonuklease I
rec A1 for reduceret forekomst af ikke-specifik
rekombination i klonet DNA. Øg transformationsproduktiviteten med MultiShot FlexPlate-format
FlexPlate er en 96-brønds PCR-plade, der kan bruges i automatiserede væskehåndteringssystemer eller opdeles i 8-brønds segmenter for fleksibilitet i transformationsgennemstrømning. Tilføjelse af DNA til MultiShot FlexPlate Competent Cells kan hurtigt udføres med en flerkanalspipette eller et væskehåndteringssystem. Efter tilsætning af DNA kan cellerne effektivt transformeres ved varmechok ved hjælp af et vandbad, varmeblok eller termisk cykler.
De vigtigste fordele ved MultiShot FlexPlate-format
Øget kapacitet, kompatibel med —automatiserede væskehåndteringsplatforme
Fleksibel transformation i trin —på 8 brønde til hele 96-brønds plade
Praktiske kompetente celler præ-—aliquoteret i 96-brønds plade, klar til transformation
Genotype F
φ 80 lac Z M15ΔΔ ( lac ZYA- arg F)U169 rec A1 end A1 hsd R17 (r K , m –K +) pho A sup E44λ–thi -1 gyr A96 rel A1 ton A
Find den belastning og det format, der passer til dine behov
• Mange andre E. coli- stammer og formater af kemisk kompetente og elektrokompetente celler er også tilgængelige for at opfylde specifikke transformationsbehov.
• For high-throughput transformation, vælg fra vores samling af MultiShot formaterede komp-celler.
• Vi tilbyder også bakterievækstmedier i forskellige formater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Kloning af methyleret DNA Nej
Indhold og opbevaring • MultiShot FlexPlate DH5α T1 R- kompetente celler (1 x 96-brønds plade ved 20μ L/brønd)
Opbevar kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 10 ml)
Opbevares ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Høj
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Arter E. coli (K12)
Format 96-brønds plade
Produktlinje Multishot
Mængde 1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd)