Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate DH10B T1 R kompetente celler
Artikelnummer. 15940583
Skift visning
Mængde:
1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15940583 1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd) Hver
1 options
Artikelnummer. 15940583 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C6481201
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Indeholder
Boks 1:
  • MultiShot™ FlexPlate DH10B™ T1R Kemisk Kompetent E. coli
  • En 96-brønds plade, 20μ l pr. brønd
Boks 2:
  • pUC19 DNA (10 pg/μ l): 1 hætteglas, 50μ l
  • SOC medium: 2 flasker, 10 ml hver
MultiShot FlexPlate DH10B T1 R kemisk kompetente E. coli -celler er kloningskompetente celler præ-aliquoteret i en 96-brønds PCR-plade for at øge transformationsproduktiviteten.
MultiShot FlexPlate DH10B T1 R kemisk kompetente E. coli -celler er kloningskompetente celler præ-aliquoteret i en 96-brønds PCR-plade for at øge transformationsproduktiviteten. FlexPlate-formatet kan bekvemt opdeles i 8-brønds segmenter for fleksibilitet i transformationsgennemløb.
Alle vores T1 R- stammer har tonA (fhuA)-deletionen i deres genotype, der giver resistens mod T1- og T5-fag. T1-bakteriofag spredes hurtigt og lyserer E. coli- værter, som almindeligvis anvendes til kloning og biblioteksopbygning. En resistent genotype giver ekstra sikkerhed for at beskytte værdifulde kloner og biblioteker. Dette er især vigtigt for genom- og sekventeringscentre, hvor T1-faginfektion ville være katastrofal.
Diverse DH10B T1 R kloningsmuligheder
MultiShot FlexPlate DH10B T1R kompetente celler kan bruges i en række forskellige kloningsapplikationer, da de er modstandsdygtige over for virkningerne af ligase og ligeringsbuffere og giver transformationseffektiviteter af> 1 x 10 8 cfu/μ g med kontrolplasmid-DNA. Cellerne er ideelle til kloning af store plasmider og BAC'er og er velegnede til kloning af DNA, der indeholder methylcytosin og methyladenin (dvs. genomisk DNA).
MultiShot FlexPlate DH10B T1R Competent Cell funktioner
mcr A, mcr BC, mrr og hsdRMS eliminering af restriktionssystemer for at tillade konstruktion af mere repræsentative genomiske konstruktioner
ton A (fhuA) genotype for at bibringe resistens mod T1- og T5-fag
ende A1 for øget plasmidudbytte og -mængde
rec A1 for reduceret forekomst af ikke-specifik rekombination i klonet DNA
lac ΔZ M15 til blå/hvid farvescreening
af rekombinante kloner. Øg transformationsproduktiviteten med MultiShot FlexWell-format
FlexPlate er en 96-brønds PCR-plade, der kan bruges i automatiserede væskehåndteringssystemer eller opdeles i 8-brønds segmenter for fleksibilitet i transformationsgennemløb. Tilføjelse af DNA til MultiShot FlexPlate Competent Cells kan hurtigt udføres med en flerkanalspipette eller et væskehåndteringssystem. Efter tilsætning af DNA kan cellerne effektivt transformeres ved varmechok ved hjælp af et vandbad, varmeblok eller termisk cykler.
De vigtigste fordele ved MultiShot FlexPlate-format inkluderer:
• Øg gennemløbet, —der er kompatibelt med automatiserede væskehåndteringsplatforme
• Fleksibel 96-brønds plade kan opdeles i 8-brønds strimler
• Kompetente celler kommer præ-aliquoteret i 96-brønds plader og klar til transformation
Genotype
F -mcr AΔ ( mrr-hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z MΔ15 lac X74 rec A1 end A1 ara D139Δ ( ara-leu )7697 gal U gal K rps L nup Gλ - ton A
Find den belastning og det format, du har brug for
• Vi tilbyder mange E. coli- stammer og formater af kemisk kompetente og elektrokompetente celler for at opfylde dine specifikke transformationsbehov.
• Vælg fra vores MultiShot formaterede comp-celler til muligheder for høj gennemstrømning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Kloning af methyleret DNA Ja
Indhold og opbevaring • MultiShot FlexPlate DH10B T1 R- kompetente celler (1 x 96-brønds plade ved 20μ L/brønd)
Opbevar kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 10 ml)
Opbevares ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Høj
Plasmid Kan bruges til plasmider> 100 kb
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Arter E. coli (K12)
Format 96-brønds plade
Produktlinje Multishot
Mængde 1 x 96 brønds plade (20μ l/brønd)