Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ BL21(DE3) Kemisk kompetente E. coli-celler , FlexPlate
Beskrivelse
Invitrogen MultiShot BL21(DE3) Kemisk kompetente E. coli-celler er egnede til udtryk af ikke-giftige heterologe gener. De er forud-aliciteret til en 96-brønd PCR-plade for at øge transformationsproduktiviteten.
Funktioner ved MultiShot BL21(D3)-kompetente celler omfatter:
- Høj transformationseffektivitet: >1x107 cfu/μg pUC19 DNA
- Specifikt konstrueret til højniveauudtryk af rekombinante proteiner
- Kompatibel med automatiserede væskehåndteringsplatforme
- Transformér i trin af 8 brønde til en hel 96-brønds plade
- Kompetente celler præ-aliciteret til 96-brøndplade, klar til transformation
MultiShot BL21(D3)-kompetente celler i FlexPlate-format kan opdeles i enhver kombination af 8-brøndsegmenter for at tillade fleksibilitet i transformationsgennemstrømningen. BL21 (DE3)-stammen indeholder lambda DE3-prophagen, som bærer genet for T7 RNA-polymerase under kontrol af en lacUV5-promotor, hvilket muliggør inducering af T7-RNA-polymerasen med IPTG. BL21(DE3) er en E. coli B-stamme og indeholder ikke lonproteasen. Den mangler også den ydre membranprotease OmpT. Fraværet af disse to nøgleproteaser reducerer nedbrydningen af heterologe proteiner, der udtrykkes i cellerne.
Genotype
F – ompT hsdSB (rB–, mB–) gal dcm (DE3)
Bemærk: Ikke egnet til vedligeholdelse af ekspressionsplasmider. Brug DH10B eller DH5α kompetente celler, der ikke bærer genet for T7 RNA-polymerase, til plasmid-DNA-udbredelse (Cat. Nos. EC0112, EC0113).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemisk kompetente celler |
| Inkluderer | pUC19 DNA, S.O.C. medier |
| Transformationseffektivitetsniveau | ≥1,0 x 107 |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Arter | E. coli |
| Format | 96-brøndsplade |
| Produktlinje | MultiShot |
| Til brug med (applikation) | Proteinekspression |
| Mængde | 1 x 96 brøndplade (20 μl/brønd) |
Må kun benyttes til forskning.