Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ TOP10 Kemisk kompetente E. coli-celler , 96-brønds plade
Artikelnummer. 31781242
Skift visning
Mængde:
1 x 96 brøndplade (20 μl/brønd)
Artikelnummer. Mængde
31781242 1 x 96 brøndplade (20 μl/brønd)
1 options
Artikelnummer. 31781242 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A40007058
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
MultiShot TOP10 Kemisk kompetente E. coli-celler leverer højeffektiv transformation til rutinemæssig kloning i et automationsklart 96-brønd-format. Ideelt til stabil udbredelse af højkopi-plasmider og blå/hvid screening i højkapacitetsarbejdsgange.
Invitrogen MultiShot TOP10 Kemisk kompetente E. coli-celler stammer fra DH10B celler og er en af de mest populære laboratoriestammer. Fremstillet i en gennemsigtig 96-brønds mikrotiterplade for at forenkle højhastighedsarbejdsgange og give transformationseffektivitet på >1 x 108 cfu /μg kontrolplasmid-DNA, er Multishot-celler TOP10 en alsidig stamme, der kan bruges i flere rutinemæssige kloningsapplikationer.
Kendetegn ved MultiShot TOP10 kompetente celler omfatter:
  • TOP10 Strain ideel til højeffektiv kloning og plasmidpropagation
  • Microtiter Pladeformatdesign er praktisk til automatiseret højkapacitetskloning
  • mcrA-mutation, der understøtter effektiv transfektion af methyleret DNA
  • lacZΔM15-allel, der tillader hurtig blå/hvid screening af transfektanter
  • endA1-mutation, der hjælper med at reducere endonukleaseaktivitet og forbedre plasmid-DNA-udbyttet
  • recA1-mutation hjælper med at reducere uønsket rekombination
MultiShot TOP10 Kompetente celler i 96-brøndplader er designet til at muliggøre højkapacitetstransformation. Dette format tillader, at alle trin i transformationsprotokollen, op til belægning, kan foregå i samme brønd, hvilket sparer tid og reducerer risikoen for forurening. Efter tilsætning af DNA MultiShot TOP10 kan kompetente celler transformeres ved varmechok ved 42 °C ved hjælp af en varmeblok eller termocykler i samme plade.
Genotype
F-mcrA Δ (mrr-hsd RMS-mcr BC) Φ80lacZΔM15Δ lacX74 recA1 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Inkluderer pUC19 DNA, S.O.C. medier
Transformationseffektivitetsniveau ≥1.0 x 108
Forsendelsestilstand Tøris
Arter E. coli
Format 96-brøndsplade
Produktlinje MultiShot
Til brug med (applikation) Kloning
Mængde 1 x 96 brøndplade (20 μl/brønd)
Må kun benyttes til forskning.