Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ Stbl3™ Kemisk kompetente E. coli-celler , 96-brønds plade
Artikelnummer. 31781102
Skift visning
Mængde:
1 x 96 brøndplade (20 μl/brønd)
Artikelnummer. Mængde
31781102 1 x 96 brøndplade (20 μl/brønd)
1 options
Artikelnummer. 31781102 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A40007054
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
MultiShot Stbl3 Kemisk kompetente E. coli-celler understøtter kloning af ustabile vektorer med direkte gentagelser. Automationskompatibelt 96-brøndsformat sikrer højkapacitetsforbrug, mens belastningen Stbl3 minimerer rekombination og opretholder komplekse konstruktioner.
Invitrogen MultiShot Stbl3 Kemisk kompetente E. coli-celler er designet til at klone direkte gentagelser, der findes i lentivirale ekspressionsvektorer, da disse celler reducerer hyppigheden af homolog rekombination af direkte gentagelser i lentivirale vektorer (ViraPower lentivirale ekspressionskits) og andre retrovirale vektorer (HIV-baserede plasmider med instabilitetstendens).
Kendetegn ved MultiShot Stbl3 kompetente celler omfatter:
  • Forventet effektivitet af >1 x 108 transformanter/μg plasmid-DNA
  • Optimal ydeevne for udbredelse af lentivirale vektorer og vedligeholdelse af direkte gentagelser
  • Forbedret genomisk DNA-kloningskapacitet (mcrB, mrr og hsdS20)
  • I stand til at producere høje DNA-udbytter
Stammen Stbl3 har været essentiel for mange anvendelser, herunder genomredigerings-CRISPR-workflows, vaccineudvikling (herunder SARS-CoV-2 vaccineforskning), kloning og vedligeholdelse af vektorer med flere gentagelser (f.eks. genkodende protein med gentagen sekvens). Transformationseffektiviteten for MultiShot Stbl3 kemisk kompetente celler er >1 x 108 cfu/μg plasmid-DNA.
Stammen Stbl3 stammer fra HB101 E. coli-stammen med et hybrid K-12- og B-stammegenom. Den indeholder recA13-allelen af recA-mutationen, som reducerer forekomsten af uspecifik rekombination i klonet DNA. Mutationer i det Stbl3 methyleringsafhængige restriktionssystem (mcrB, mrr og hsdS20) muliggør konstruktion af kloning af genomisk DNA. Denne stamme har endA1+, en uspecifik endonuklease I, der fordøjer DNA. Stammen Stbl3 producerer også reproducerbart mere plasmid-DNA end DH-stammer (10 gange eller mere plasmid-DNA end stammen TOP10 ) og producerer bæredygtigt højtiter lentivirus.
MultiShot Stbl3 kompetente celler tilbyder:
  • Forventet effektivitet af >1 x 108 transformanter/μg plasmid-DNA
  • Optimal ydeevne for udbredelse af lentivirale vektorer og vedligeholdelse af direkte gentagelser
  • Forbedret genomisk DNA-kloningskapacitet (mcrB, mrr og hsdS20)
  • I stand til at producere høje DNA-udbytter
Bemærk: For optimal ydeevne og for at opretholde plasmid med komplekse gentagne sekvenser Stbl3 bør celler dyrkes ved 30 °C. Når du udfører plasmid-DNA-isolering fra Stbl3 celler med vildtype-endonuklease I (endeA1+), skal du sikre, at bufferne indeholder 10 mM EDTA. EDTA vil inaktivere endonukleasen og undgå DNA-hakk og vektornedbrydning (følg plasmid-DNA-rensningssættets instruktioner for slutA1+ E. coli-stammer ).
Genotype
FmcrB mrr hsdS20(rB–, mB–) recA13 supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20(StrR) xyl-5λ – leu mtl-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Inkluderer pUC19 DNA, S.O.C. medier
Transformationseffektivitetsniveau ≥1,0 x 107
Forsendelsestilstand Tøris
Arter E. coli
Format 96-brøndsplade
Produktlinje MultiShot
Til brug med (applikation) Kloning
Mængde 1 x 96 brøndplade (20 μl/brønd)
Må kun benyttes til forskning.