Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ BL21(DE3) Kemisk kompetente E. coli-celler , 96-brønds plade
Artikelnummer. 31781154
Skift visning
Mængde:
1 x 96 brøndplade (20 μl/brønd)
Artikelnummer. Mængde
31781154 1 x 96 brøndplade (20 μl/brønd)
1 options
Artikelnummer. 31781154 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A40007051
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
MultiShot BL21(DE3) Kemisk kompetente E. coli-celler muliggør højhastighedsproteinudtryk med kompatibilitet for automatiseret væskehåndtering. Dette færdige format effektiviserer klonings- og udtryksarbejdsgange ved brug af den pålidelige BL21(DE3) udtryksstamme.
Invitrogen MultiShot BL21(DE3) Kemisk kompetente E. coli-celler er egnede til udtryk af ikke-giftige heterologe gener. De er forudaliciteret til en 96-brønd PCR-plade for at øge transformationsproduktiviteten.
Funktioner ved MultiShot BL21(DE3) kompetente celler omfatter:
  • Høj transformationseffektivitet: >1x107 cfu/μg pUC19 DNA
  • Specifikt konstrueret til højniveauudtryk af rekombinante proteiner
  • Microtiter Pladeformatdesign er praktisk til automatiseret højkapacitetskloning
  • Kompetente celler præ-aliciteret til 96-brøndplade, klar til transformation
  • S.O.C. Udvækstmedium inkluderede
MultiShot BL21(DE3)-kompetente celler i en 96-brønds plade er designet til at muliggøre højkapacitetstransformation, der er kompatibel med væskehåndteringsudstyr. BL21 (DE3)-stammen indeholder lambda DE3-prophagen, som bærer genet for T7 RNA-polymerase under kontrol af en lacUV5-promotor, hvilket muliggør inducering af T7-RNA-polymerasen med IPTG. BL21(DE3) er en E. coli B-stamme og indeholder ikke lonproteasen. Den mangler også den ydre membranprotease OmpT. Fraværet af disse to nøgleproteaser reducerer nedbrydningen af heterologe proteiner, der udtrykkes i cellerne.
Genotype
F – ompT hsdSB (rB–, mB–) gal dcm (DE3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Inkluderer pUC19 DNA, S.O.C. medier
Transformationseffektivitetsniveau ≥1,0 x 107
Forsendelsestilstand Tøris
Arter E. coli
Format 96-brøndsplade
Produktlinje MultiShot
Til brug med (applikation) Proteinekspression
Mængde 1 x 96 brøndplade (20 μl/brønd)
Må kun benyttes til forskning.