Få mere at vide
Invitrogen™ MultiShot™ TOP10 Kemisk kompetente E. coli-celler , 96-rørs rack
Beskrivelse
Invitrogen MultiShot TOP10 Kemisk kompetente E. coli-celler stammer fra DH10B celler og er en af de mest populære laboratoriestammer. Leveret i et rørstativ med 96 rør for at muliggøre fleksibel brug i højkapacitetsarbejdsgange og hjælpe med at opnå transformationseffektivitet på >1 x 108 cfu/μg kontrolplasmid-DNA, er Multishot-celler TOP10 en alsidig stamme, der kan bruges i flere rutinemæssige kloningsapplikationer.
Kendetegn ved MultiShot TOP10 kompetente celler omfatter:
- TOP10 Strain ideel til højeffektiv kloning og plasmidpropagation
- Kompetente celler forudaliciteret i et stativ med 96 rør, klar til transformation
- mcrA-mutation, der understøtter effektiv transfektion af methyleret DNA
- lacZΔM15-allel, der tillader hurtig blå/hvid screening af transfektanter
- endA1-mutation, der hjælper med at reducere endonukleaseaktivitet og forbedre plasmid-DNA-udbyttet
- recA1-mutation, der hjælper med at reducere uønsket rekombination
MultiShot TOP10 Kompetente celler er designet til at muliggøre højkapacitetstransformation. Dette format tillader, at alle trin i transformationsprotokollen, op til belægning, kan foregå i samme brønd, hvilket sparer tid og reducerer risikoen for forurening. Efter tilsætning af DNA MultiShot TOP10 kan kompetente celler transformeres ved varmechok ved 42 °C ved hjælp af en varmeblok eller termocykler i samme plade.
Genotype
F-mcrA Δ (mrr-hsd RMS-mcr BC) Φ80lacZΔM15Δ lacX74 recA1 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemisk kompetente celler |
| Inkluderer | pUC19 DNA, S.O.C. medier |
| Transformationseffektivitetsniveau | ≥1.0 x 108 |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Arter | E. coli |
| Format | Rørstativ |
| Produktlinje | MultiShot |
| Til brug med (applikation) | Kloning |
| Mængde | 1 x 96 rør (50 μl/brønd) |
Må kun benyttes til forskning.