Ordreinfo
dimForUseWithApplication
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | MultiScreen Punch Carrier |
| Mængde | 1 Hver |
| Til brug med (applikation) | Denne multibrønds pladestansebærer bruges til radionukleotidtælling ved overførsel af individuelle filtre til rør |