Beskrivelse
De Axygen MultiRack spidssystemet er blevet konstrueret til at passe til de fleste af pipetterne på markedet. Det er et udskifteligt komplet system, der tilbydes i bulk-, stativ-, filtrerings- og genindpakningstyper for at imødekomme de mange forskellige behov i laboratoriemiljøet. De MultiRack spidssystem tilbyder standard- og forlængede spidser, der dækker volumener fra 1μ L til 1250μ L. Til indpakning i stativer og genindlæsning er spidserne forudindlæst i farvekodede dækindsatser, der er nemme at indlæse. Med det mindre fodaftryk og det genanvendelige stativ bruger dette system 30 % mindre plastik, hvilket minimerer miljøbelastningen. Det stabelbare design sparer kritisk bænkplads. Axygen MultiRack Tip System-produkter fremstilles i USA og mødes ISO standarder. Alle spidser er fri for påviselig RNase, DNase, DNA og pyrogener. Besøg vores certifikatside på www.corning.com/lifesciences for flere detaljer.
Funktioner
• Genanvendeligt stativ med genopladningssystemer
• Mindre fodaftryk og stabelbart design, hvilket sparer værdifuld bænkplads
• Udvidede tips tilbydes i 10, 300 og 1250μ L (1000μ L forlænget længde) volumener
• Farvekodede stativer for nem volumenidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Rød |
| Rack farve | Rød |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 13845 |
| Rene krav | Fri for påviselig DNAse/RNAse, humant DNA og PCR-hæmning |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Forlænget længde |
| Vis mere |