Få mere at vide
Axygen™ MultiRack Tomt stativ
Artikelnummer. 16372237 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
10μ L XT, 200μ L, 200μ L NX, 300μ L
200μ L XT, 200μ L XT, 300μ L XT, 1000μ L XT
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
16372237 10μ L XT, 200μ L, 200μ L NX, 300μ L -
16382237 200μ L XT, 200μ L XT, 300μ L XT, 1000μ L XT Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16372237 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. MRRA
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MultiRack spidssystemet er blevet konstrueret til at passe til de fleste af pipetterne på markedet. Det er et udskifteligt komplet system, der tilbydes i bulk-, rack-, filter- og reload-emballagestile for at imødekomme de mange forskellige behov i laboratoriemiljøet.
  • Detekterbar DNase/RNase/Human DNA/PCR-hæmmer fri
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet i en ISO certificeret anlæg i USA
  • Fuldt autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13845
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10μ L XT, 200μ L, 200μ L NX, 300μ L
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Mængde 5/pk, 1 pk/cs