Få mere at vide
Brady™ Multifunktionelle matte polyesteretiketter til M6/M7 printere
Codice prodotto. 17878734 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioner (L x B):
0,5 x 1,5 tommer
0,75 x 1,5 tommer
2 x 1 tomme
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
12,7 mm
19,05 mm
50,8 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk)
17878734 0,5 x 1,5 tommer M710, BMP71 12,7 mm
17898834 0,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm
17868914 0,75 x 1,5 tommer M710, BMP71 19,05 mm
17828804 0,75 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 19,05 mm
17848734 2 x 1 tomme M710, BMP71 50,8 mm
17858274 2 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17878734 Fornitore Brady™ N. del fornitore 173360
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
B-459 Polyester fra Brady™ er designet til brug i applikationer såsom på oversiden af printplader og mærkeplader, der bruger stregkoder og grafik af høj kvalitet.
  • Mat hvid polyester har en permanent akrylklæber og kan printes med termotransfer
  • Høj modstandsdygtighed over for de fleste kemikalier, olier og vand
  • UL godkendt
  • Servicetemperatur på -40 °C til 100 °C (-40 F °til 212 °F)
  • Fremstillet af B-459 polyester materiale
Specifica
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0031 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.079 mm
Dimensioner (L x B) 0,5 x 1,5 tommer
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Højde (metrisk) 12,7 mm
Alternativt varenummer M7-29-459
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.