Få mere at vide
Gestigkeit Harry Multifunktions varmebad
Model-:
MU 85
MU 85/ER
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Luft-, væske- eller sandbad
- Temperaturerne ligger mellem 60 °C og 600 °C.
- Badebeholderen er lavet af højkvalitets rustfrit stål med et rørformet varmeelement i rustfrit stål. Det øverste ydre lag er emaljeret, og bunden er lavet af enten plast eller rustfrit stål.
- Regulering:
- MU 85 kan reguleres variabelt med en ydelseskontrol mellem 10 - 100%.
- MU 85/ER har yderligere indbyggede elektroniske relækontakter og en valgfri udgangsbøsning til et kontakttermometer. Når det er i drift, har kontakttermometeret automatisk prioritet. Uden kontakttermometer fungerer MU 85/ER og MS 26/E på nøjagtig samme måde som Type MU85 - med variabel styring.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Model- | MU 85/ER |
| Højde (metrisk) | 280 mm |
| Diameter (metrisk) | 225 mm |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |