Få mere at vide
Gestigkeit Harry Multifunktions varmebad
Artikelnummer. 10567591
Model-:
MU 85
MU 85/ER
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10567591
Brand: Gestigkeit Harry MU85/E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dette multifunktionelle varmebad kan bruges universelt som enten luft-, væske- eller sandbad til opvarmning af mange af de forskellige beholdere i laboratoriebrug, uanset størrelse eller materiale til temperaturer mellem 60 C °og 600 °C.
  • Luft-, væske- eller sandbad
  • Temperaturerne ligger mellem 60 °C og 600 °C.
  • Badebeholderen er lavet af højkvalitets rustfrit stål med et rørformet varmeelement i rustfrit stål. Det øverste ydre lag er emaljeret, og bunden er lavet af enten plast eller rustfrit stål.
  • Regulering:
    • MU 85 kan reguleres variabelt med en ydelseskontrol mellem 10 - 100%.
    • MU 85/ER har yderligere indbyggede elektroniske relækontakter og en valgfri udgangsbøsning til et kontakttermometer. Når det er i drift, har kontakttermometeret automatisk prioritet. Uden kontakttermometer fungerer MU 85/ER og MS 26/E på nøjagtig samme måde som Type MU85 - med variabel styring.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Model- MU 85/ER
Højde (metrisk) 280 mm
Diameter (metrisk) 225 mm
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz