Beskrivelse
- Forenkle opbevaring og transport af disse rengøringsklude og spar tid takket være deres lette, bærbare Handy Box.
- Optimer forbruget og minimer spild af rengøringsklude med én-at-gangen-doseringsfunktionen.
- Få hurtigt og nemt fat i rengøringsklude, da Handy Box'ens store åbning gør kludene nemme at få fat i.
- Forbedr din virksomheds bæredygtighed – vores emballage er lavet af 100% genanvendte fibre.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringsklud |
| Længde (engelsk) | 16,34 tommer |
| Længde (metrisk) | 41.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 13,98 tommer |
| Bredde (metrisk) | 35.5 cm |
| Farve | Hvid |
| Ply | 1-ply |