Få mere at vide
Syngene™ Multipurpose Bonded Carbon Filtration Pack til EDU-markedet
Shop alle Syngene produkter
Beskrivelse
AirClean™ Systems fremstiller gasfasebundne kulstof- og flerlagsfiltre, der fås med standard kokosnøddeskalkul eller kemisk imprægneret kul, afhængigt af din anvendelse. AirClean™ Systems gasfase, kokosnødskalkulfiltre bruger vores unikke bundne kulfiltreringsmedier. Dette minimerer frigivelsen af potentielt farligt kulstøv, der findes i traditionelle granulære kulfiltre. Vores proprietære bindingsproces holder kulstof i en forudsigelig matrix, hvilket forhindrer kulstofskift, der kan føre til ''døde pletter'', som er almindeligt i traditionelle granulære filtre.
Funktioner
- Bundet kulstof— ingen filterstøvning
- Jævn fordeling af imprægneringsmidler, hvis det er relevant
- Muligheder i flere lag for større applikationskompatibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Kulstof |
| Inkluderer | 1 ACF100-18, 1 ACF431-18 |