Få mere at vide
Syngene™ Multipurpose Bonded Carbon Filtration Pack til EDU-markedet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17755974 Shop alle Syngene produkter
Inkluderer:
1 ACF100, 1 ACF431
1 ACF100-18, 1 ACF431-18
Artikelnummer. 17755974
Brand: Syngene™ SYNACFEDU
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Multipurpose Bonded Carbon Filtration Pack til EDU Market bruges til at absorbere dampe og lugte.
AirClean™ Systems fremstiller gasfasebundne kulstof- og flerlagsfiltre, der fås med standard kokosnøddeskalkul eller kemisk imprægneret kul, afhængigt af din anvendelse. AirClean™ Systems gasfase, kokosnødskalkulfiltre bruger vores unikke bundne kulfiltreringsmedier. Dette minimerer frigivelsen af potentielt farligt kulstøv, der findes i traditionelle granulære kulfiltre. Vores proprietære bindingsproces holder kulstof i en forudsigelig matrix, hvilket forhindrer kulstofskift, der kan føre til ''døde pletter'', som er almindeligt i traditionelle granulære filtre.
Funktioner
  • Bundet kulstof— ingen filterstøvning
  • Jævn fordeling af imprægneringsmidler, hvis det er relevant
  • Muligheder i flere lag for større applikationskompatibilitet
Tekniske data
Filtertype Kulstof
Inkluderer 1 ACF100, 1 ACF431