Få mere at vide
Alkalisk rengøringsmiddel til flere formål, RBS 35 koncentrat, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10002332 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10002332 5 L 5 L
1 options
Artikelnummer. 10002332 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7348.5000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Anvendes til manuel rengøring, iblødsætning og ultralydsbade. Disse biologisk nedbrydelige overfladeaktive stoffer er alkaliske, skummende og ufølsomme over for vandhårdhed.
  • Høj befugtnings- og emulgeringsevne
  • Ingen risiko for kalkaflejringer ved fortynding i postevand
  • Biologisk nedbrydeligt
  • Total skylning
  • Velegnet til rengøring af glasvarer, laboratorieudstyr og til rengøring af dele lavet af glas, rustfrit stål, sprøjtestøbeforme og produktionsudstyr.
  • Typisk koncentration til brug: 2 %
Tekniske data
pH 11.8 (2%)
Mængde 5 L
Emballage Polyethylen flaske