Få mere at vide
MP Biomedicals™ Multifunktions agarose
Artikelnummer. 11426960 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Unit Size:
100g
Product Code. Mængde Unit Size
11426960 100 g 100g
1 options
Product Code. 11426960 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 11AGAP0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 DKK
    1238.08 DKK / 100g
    Spare 61.92 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Multipurpose Agarose er en alsidig agarose med høj gelstyrke, specielt designet til en lang række molekylærbiologiske teknikker.
Specifications
CAS 9012-36-6
Farve Hvid
Mængde 100 g
Produkttype Agarosegel