Få mere at vide
Novus Biologicals™ Multiple Tumor Matched Tumor and Normal Tissue MicroArray
Artikelnummer. 18676381 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
5 Slides
Artikelnummer. Mængde
18676381 5 Slides
1 options
Artikelnummer. 18676381 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP278114
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 Slides
Arter Human
Til brug med (applikation) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.