Få mere at vide
Scientific Industries MultiPlate Genie
Artikelnummer. p-200004251
Stiktype:
EU-stik
Intet stik
Artikelnummer. 17886137
Brand: Scientific Industries SI4101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MultiPlate Genie er fuldt programmerbar mikropladeryster til op til 8 plader, der giver ensartet blanding i hver brønd.
  • Digital højhastigheds vortex-mikropladeryster håndterer op til 4 mikroplader (eller op til 8 plader med den valgfri tilbehørsbakke)
  • Kombineret hastighed og 1 mm kredsløb giver ensartet brønd til brønd og plade til plade ensartethed, selv i 384-brønds plader
  • Med programmerbar hastighed, tid og kontinuerlig eller pulstid er den ideel til at opnå nøjagtige og gentagelige resultater
  • Pulsfunktion tillader hurtig pulsering eller timet ''tænd/sluk''-blanding til intervalblanding
  • Ideel til brug i PCR-forberedelse, fordøjelse, perleblanding, ELISA , EIA , og kolorimetriske assay-applikationer.
Tekniske data
Orbit 1 mm
Bæreevne (metrisk) 499 g
Hastighedsområde 500 til 2800 rpm
Elektriske krav 230V, 50Hz
Spænding 230 V
Strømstyrke 0,5 A
Rotation Orbital
Holder 4 mikroplader
Produkttype Rysteapparat
Bæreevne (engelsk) 1.1 lb.
Certificeringer/compliance CE
Stiktype Intet stik
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 15 tommer
Dybde (engelsk) Bakke 13,3 tommer
Dybde (metrisk) 380 mm
Dybde (metrisk) bakke 338 mm
Højde (engelsk) 6 tommer
Højde (metrisk) 150 mm
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 380 mm
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 250 mm
Bredde (metrisk) platform 241 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 14.5 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 6.6 kg
Controller type Digitalt tastatur
Oversigt MultiPlate Genie, 230V uden stik
Model- MultiPlate Genie SI-4101
Vise Digital timer og hastighed
Til brug med (applikation) PCR-forberedelse, fordøjelser, perleblanding, ELISA , EIA , og kolorimetriske assay-applikationer
Til brug med (udstyr) Mikroplader og mikropladeindsatser
Fugtighedsområde 0 °C til 38 °C (32 °F til 100 °F), 95 % luftfugtighed Maks
Inkluderer En bakke til 4 mikroplader
Antal stillinger 4
Timer rækkevidde 0 til 99 minutter eller kontinuerlig
Garanti og servicetilbud 24 måneder