Få mere at vide
Scientific Industries MultiPlate Genie
Artikelnummer. 17876137 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Intet stik
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
17876137 EU-stik
17886137 Intet stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17876137 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041325
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MultiPlate Genie er fuldt programmerbar mikropladeryster til op til 8 plader, der giver ensartet blanding i hver brønd.
  • Digital højhastigheds vortex-mikropladeryster håndterer op til 4 mikroplader (eller op til 8 plader med den valgfri tilbehørsbakke)
  • Kombineret hastighed og 1 mm kredsløb giver ensartet brønd til brønd og plade til plade ensartethed, selv i 384-brønds plader
  • Med programmerbar hastighed, tid og kontinuerlig eller pulstid er den ideel til at opnå nøjagtige og gentagelige resultater
  • Pulsfunktion tillader hurtig pulsering eller timet ''tænd/sluk''-blanding til intervalblanding
  • Ideel til brug i PCR-forberedelse, fordøjelse, perleblanding, ELISA , EIA , og kolorimetriske assay-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 1 mm
Bæreevne (metrisk) 499 g
Hastighedsområde 500 til 2800 rpm
Elektriske krav 230V, 50Hz
Spænding 230 V
Strømstyrke 0,5 A
Rotation Orbital
Holder 4 mikroplader
Produkttype Rysteapparat
Bæreevne (engelsk) 1.1 lb.
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-stik
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 15 tommer
Dybde (engelsk) Bakke 13,3 tommer
Dybde (metrisk) 380 mm
Dybde (metrisk) bakke 338 mm
Højde (engelsk) 6 tommer
Højde (metrisk) 150 mm
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 380 mm
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 250 mm
Bredde (metrisk) platform 241 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 14.5 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 6.6 kg
Controller type Digitalt tastatur
Oversigt MultiPlate Genie, 230V EU-stik
Model- MultiPlate Genie SI-4102
Vise Digital timer og hastighed
Til brug med (applikation) PCR-forberedelse, fordøjelser, perleblanding, ELISA , EIA , og kolorimetriske assay-applikationer
Til brug med (udstyr) Mikroplader og mikropladeindsatser
Fugtighedsområde 0 °C til 38 °C (32 °F til 100 °F), 95 % luftfugtighed Maks
Inkluderer En bakke til 4 mikroplader
Antal stillinger 4
Timer rækkevidde 0 til 99 minutter eller kontinuerlig
Garanti og servicetilbud 24 måneder