Få mere at vide
Eppendorf™ Repeater™ M4 Startsæt
Artikelnummer. 15101103 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10.000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15101103 1 til 10.000μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 15101103 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4982000314
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Brug denne dispenser til præcis og præcis dispensering af viskøse opløsninger, kontamineringsfri dispensering af giftige, radioaktive og andre farlige væsker. Eppendorf™ Repeater™ M4 Startsæt er ideelt til gentagen dispensering af volumener i lange serier såsom tube- eller tallerkenfyldning.
  • Inkluderer Combitip Rack og Combitip Sortiment Pakke
  • Dispenserer volumener ved hjælp af positiv forskydningsprincippet. Væske dispenseres direkte uden en luftpude, hvilket sikrer den korrekte volumen uanset væskens densitet, viskositet og flygtighed
  • Gentagne dispenseringstilstande reducerer antallet af bevægelser ved at tillade brugeren at fylde spidsen én gang og dispensere op til 100 gange uden genopfyldning
  • Automatisk Combitip genkendelse eliminerer tidskrævende volumenberegninger
  • Bredt dispenseringsområde: 1 til 10 ml
  • Stressfrit arbejde via integreret skridttæller: udleveringsprocedurer kan fortsættes fejlfrit efter en afbrydelse eller distraktion
  • Central Combitip ejektor: helt tømt Combitip kan let skydes ud med én hånd
  • Perfekt til viskøse eller skummende opløsninger og væsker med højt damptryk gennem positivt forskydningsprincip
  • Sikker håndtering af giftigt, radioaktivt eller infektiøst materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med CombiTip™
Antal kanaler 1
Programmerbarhed Ja
Type Multipette M4 Startsæt
Volumen (metrisk) 1 til 10.000μ L
Til brug med (applikation) Præcis og nøjagtig dispensering af viskøse opløsninger, Kontamineringsfri dispensering af giftige, radioaktive og andre farlige væsker
Mængde 1 hver