Få mere at vide
Eppendorf™ Multipette™ M4 Dispenser med holder
Artikelnummer. 15191093 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15191093 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15191093 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4982000012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3520.00 DKK
    3270.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 250.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Brug denne pipette til viskøse eller skummende opløsninger og væsker med højt damptryk gennem positivt forskydningsprincip. Eppendorf™ Multipette™ M4 Dispenser med holder er det perfekte instrument til at gennemføre lange pipetteringsserier.
  • Selv tyktflydende eller flygtige væsker, der er svære at pipettere, passer ikke til Multipette M4 .De Combitips advanced™ er lavet for at færdiggøre systemet. Hermetisk lukkede giver de et højt sikkerhedsniveau til håndtering af smitsomme, giftige eller radioaktive væsker.
  • Gentagne dispenseringstilstande reducerer antallet af bevægelser ved at tillade brugeren at fylde spidsen én gang og dispensere op til 100 gange uden genopfyldning
  • Automatisk Combitip genkendelse eliminerer tidskrævende volumenberegninger
  • Bredt dispenseringsområde: 1 μL til 10mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE IVD
Kompatible tips Combitips
Til brug med CombiTip™
Produktlinje Multipette M4
Type Multipette M4 Dispenser med holder
Volumen (metrisk) 10 ml
Vise Ja
Til brug med (udstyr) Combitips
Mængde 1 hver
garanti 2 år