Beskrivelse
Giver dispensering med høj præcision uanset væskens fysiske egenskaber. Eppendorf™ Multipette™ E3x enkeltkanalpipette muliggør enhåndsbetjening og kontaktfri spidsudskydning.
Skaber et alsidigt dispenseringssystem, som fungerer efter det positive forskydningsprincip og er derfor i stand til at pipettere enhver væske, samtidig med at de højeste standarder for nøjagtige resultater opretholdes.
- Fuld volumenkontrol, forbedret nøjagtighed og reproducerbarhed, samtidig med at den fysiske belastning reduceres under brugen.
- Højhastighedsdispensering med motoriseret stempel
- Automatisk genkendelse af Combitip™ advanced™ spidser
- Udskydning af spids med én knap
- Volumenområde fra 1 μL til 50 ml
- Li-ion-batteri
- Oplyst display
- Automatisk dispensering
- Pipetting (Pipettering)
- Dispensering
- Aspirat (pipettering af supernatanter)
- Titrering
- Sekventiel dispensering
- Kombineret aspirations- og dispenseringstilstand
Tekniske data
Tekniske data
| Batteritype | Lithium-ion |
| Kompatible tips | Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR-ren, Eppendorf Biopur™ |
| Til brug med | CombiTip™ |
| Antal kanaler | 1 |
| Type | Væskedispenser |
| Volumen (metrisk) | 1 til 50 ml |
| Vise | Oplyst farve |
| Inkluderer | Opladningsadapter, 2 pakker med assorterede Combitips advanced™ |
| Antal hastigheder | 8 |