Få mere at vide
Multipette™ E3 enkeltkanalspipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6911009 Shop alle Eppendorf produkter
Inkluderer:
Opladerstativ, 2 pakker med assorterede Combitips advanced™
Opladningsadapter, 2 pakker med assorterede Combitips advanced™
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15421920
Brand: Eppendorf 4987000010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dispenser let og præcist med Multipette™ E3 elektronisk multi-dispenser-pipette. I kombination med Combitips™ advanced spidser - Eppendorf Quality, Combitips™ advanced spidser - PCR clean, Combitips™ advanced spidser - Forensic DNA Grade, Combitips™ advanced spidser - Biopur™ og ViscoTip™.
Dispenserer og pipetterer enhver væske uanset viskositet, mens de højeste standarder for nøjagtige resultater opretholdes. Eppendorf™ Multipette™ E3 enkeltkanalspipette giver fuld volumenkontrol, forbedret nøjagtighed og reproducerbarhed, mens den reducerer fysisk belastning under brug.
Skaber et alsidigt dispenseringssystem, som fungerer efter det positive forskydningsprincip og er derfor i stand til at pipettere enhver væske, samtidig med at de højeste standarder for nøjagtige resultater opretholdes.
  • Højhastighedsdispensering med motoriseret stempel
  • Automatisk genkendelse af Combitip™ advanced™ spidser
  • Udskydning af spids med én knap
  • Volumenområde fra 1 μL til 50 ml
  • Li-ion-batteri
  • Oplyst display
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype Lithium-ion
Kompatible tips Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR-ren, Eppendorf Biopur™
Til brug med CombiTip™
Antal kanaler 1
Type Væskedispenser
Volumen (metrisk) 1 til 50 ml
Vise Oplyst farve
Inkluderer Opladningsadapter, 2 pakker med assorterede Combitips advanced™
Antal hastigheder 8