Få mere at vide
Multipette™ E3 enkeltkanalspipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15421920 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Inkluderer:
Opladerstativ, 2 pakker med assorterede Combitips advanced™
Opladningsadapter, 2 pakker med assorterede Combitips advanced™
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15421920 Opladningsadapter, 2 pakker med assorterede Combitips advanced™ 1 sæt
15461920 Opladerstativ, 2 pakker med assorterede Combitips advanced™ 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421920 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 4987000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6270.00 DKK
    5830.00 DKK / 1 sæt
    Spare 440.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Dispenser let og præcist med Multipette™ E3 elektronisk multi-dispenser-pipette. I kombination med Combitips™ advanced spidser - Eppendorf Quality, Combitips™ advanced spidser - PCR clean, Combitips™ advanced spidser - Forensic DNA Grade, Combitips™ advanced spidser - Biopur™ og ViscoTip™.
Dispenserer og pipetterer enhver væske uanset viskositet, mens de højeste standarder for nøjagtige resultater opretholdes. Eppendorf™ Multipette™ E3 enkeltkanalspipette giver fuld volumenkontrol, forbedret nøjagtighed og reproducerbarhed, mens den reducerer fysisk belastning under brug.
Skaber et alsidigt dispenseringssystem, som fungerer efter det positive forskydningsprincip og er derfor i stand til at pipettere enhver væske, samtidig med at de højeste standarder for nøjagtige resultater opretholdes.
  • Højhastighedsdispensering med motoriseret stempel
  • Automatisk genkendelse af Combitip™ advanced™ spidser
  • Udskydning af spids med én knap
  • Volumenområde fra 1 μL til 50 ml
  • Li-ion-batteri
  • Oplyst display
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype Lithium-ion
Kompatible tips Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR-ren, Eppendorf Biopur™
Til brug med CombiTip™
Antal kanaler 1
Type Væskedispenser
Volumen (metrisk) 1 til 50 ml
Vise Oplyst farve
Inkluderer Opladningsadapter, 2 pakker med assorterede Combitips advanced™
Antal hastigheder 8