Få mere at vide
Heidolph™ Multihalset kolbe varme-på blok
Artikelnummer. 12377353 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Til brug med (udstyr):
100 ml flerhalset kolbe
250 ml flerhalset kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12377353
Brand: Heidolph™ 5058006701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne Heat-On Block er velegnet til flerhalsede kolber, da de laterale fordybninger er designet til dette formål.
  • For at måle præcist med en temperaturføler er der et lille hul på den ene side af Heat-On Block
  • For komfortabel og sikker transport af Heat-On Blocks - især i varm tilstand - fås valgfri sikkerhedsløftehåndtag separat
  • For en effektiv reaktion uden tab af medier anbefales det at bruge opløsningsmiddelvolumener på op til 125 mL til 250 mL Heat-On Block og 50 mL til 100 mL Heat-On Block
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Til brug med (udstyr) 250 ml flerhalset kolbe
Til brug med (applikation) Opvarmning af glas
Temperatur (metrisk) 260 °C