Få mere at vide
WTW™ MultiLine™ Multi 3630 IDS Multi-Parameter Portable Meter
Artikelnummer. 15522026
Skift visning
Kanaler:
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kanaler Pakningsstørrelse
15522026 3 Hver
1 options
Artikelnummer. 15522026 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2FD570
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Løs flere måleopgaver på én gang og spar tid og omkostninger. WTW7™ MultiLine™ Multi 3630 IDS Multi-Parameter Portable Meters har tre universelle målekanaler til måling af pH, ORP, opløst oxygen og/eller turbiditet samtidigt.
  • Tre kanaler, fire parametre
  • Tre målekanaler, frit kombinerbare for samme eller forskellige parametre
  • Til samtidig måling af flere parametre uden kompromis
  • Brug også de trådløse moduler sammen med de nye IDS-stikhovedsensorer for at være uafhængige af kabler og måle bekvemt på vanskeligt tilgængelige steder
  • Tillader betjening med de digitale multiparametersonder MPP 910 IDS og MPP 930 IDS
  • Strålende farvedisplay og to USB-integrationer
  • Batterierne kan oplades direkte i enheden
  • Arkivering af brugeradministration kan også bruges alternativt til at markere målepunkter
  • 10.000 datasæt inkluderer op til tre hovedparametre, tre temperaturværdier samt vanddybden ved brug af dybdesonden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange Multi 3630 IDS SET F
Mulighed for baggrundslys Ja
Kanaler 3
Procent mætningsområde (polarografisk DO) Multi 3630 IDS SÆT KS2
Inkluderer Basismålerenhed kun med strømforsyning og USB-kabel
Hukommelse Manuel: 500 registreringer ; Automatisk: 10.000 registreringer
Model- Multi 3630 IDS
Strømforsyning Bredt udvalg af strømforsyning, 4 x 1,2 V NiMH batteri eller via Mini USB-B
Produkttype Multi-parameter portable meter