Få mere at vide
WTW™ MultiLine™ Multi 3630 IDS Multi-Parameter Portable Meter Set F
Beskrivelse
- Tre kanaler, fire parametre
- Tre målekanaler, frit kombinerbare for samme eller forskellige parametre
- Til samtidig måling af flere parametre uden kompromis
- Brug også de trådløse moduler sammen med de nye IDS-stikhovedsensorer for at være uafhængige af kabler og måle bekvemt på vanskeligt tilgængelige steder
- Tillader betjening med de digitale multiparametersonder MPP 910 IDS og MPP 930 IDS
- Strålende farvedisplay og to USB-integrationer
- Batterierne kan oplades direkte i enheden
- Arkivering af brugeradministration kan også bruges alternativt til at markere målepunkter
- 10.000 datasæt inkluderer op til tre hovedparametre, tre temperaturværdier samt vanddybden ved brug af dybdesonden
Tekniske data
Tekniske data
| Mulighed for baggrundslys | Ja |
| Inkluderer | Sensorer: SenTix™ 940, FDO™ 925, TetraCon™ 925 |
| Hukommelse | Manuel: 500 registreringer ; Automatisk: 10.000 registreringer |
| Model- | Multi 3630 IDS Set F |
| Strømforsyning | Bredt udvalg af strømforsyning, 4 x 1,2 V NiMH batteri eller via Mini USB-B |
| Produkttype | Multi-parameter portable meter |