Få mere at vide
WTW™ MultiLine™ Multi 3620 IDS Multiparameter bærbart måler
Beskrivelse
- Trådløst klar
- Samtidig visning af alle målte værdier
- Digital sensorgenkendelse
- To galvanisk isolerede måleindgange
- Dobbelt– 2 kanaler, 4 parametre
- Galvanisk isolering af sensorindgangene forhindrer interferens af målesignaler
- Brug de nye trådløse moduler sammen med nye IDS stikhovedsensorer, være uafhængige af kabler og mål selv på svært tilgængelige steder
- Effektiv batteri- eller netforsyning, du vil være i stand til at måle omkostningseffektivt i marken og i laboratoriet
- Dataoverførsel foregår enten via USB pind eller via en USB forbindelse direkte til en computer
- Farvegrafisk display tilbyder målte værdier samt yderligere information såsom sensorposition, CMC og QSC
- Sporbarhed af de enkelte målte værdier kan understøttes ved at aktivere brugeradministrationen
Tekniske data
Tekniske data
| Kanaler | 2 |
| Display Type | LCD farvegrafik, baggrundsbelyst |
| IP-vurdering | IP67 |
| Inkluderer | IDS Kun bærbart måler med flere parametre |
| Hukommelse | Manuel 500 / 10000 automatisk |
| Model- | MultiLine™ Multi 3620 IDS Multiparameter bærbart måler |
| Strømforsyning | Bredt udvalg af strømforsyning, 4x 1,2 V NiMH batteri eller via Mini USB-B |
| Produkttype | Multiprammeter Meter |