Få mere at vide
WTW™ MultiLine™ Multi 3620 IDS Multiparameter bærbart måler
Artikelnummer. 15520476
Skift visning
Produkttype:
Multiparametermåler med kit
Multiprammeter Meter
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15520476 Multiparametermåler med kit Hver
15568595 Multiprammeter Meter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15520476 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2FD56G
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Løs flere måleopgaver på én gang og spar tid og omkostninger. WTW™ MultiLine™ Multi 3620 IDS Multi-parameter bærbare målere har to universelle målekanaler til måling af pH, ORP, opløst oxygen og/eller turbiditet samtidigt.
  • Trådløst klar
  • Samtidig visning af alle målte værdier
  • Digital sensorgenkendelse
  • To galvanisk isolerede måleindgange
  • Dobbelt– 2 kanaler, 4 parametre
  • Galvanisk isolering af sensorindgangene forhindrer interferens af målesignaler
  • Brug de nye trådløse moduler sammen med nye IDS stikhovedsensorer, være uafhængige af kabler og mål selv på svært tilgængelige steder
  • Effektiv batteri- eller netforsyning, du vil være i stand til at måle omkostningseffektivt i marken og i laboratoriet
  • Dataoverførsel foregår enten via USB pind eller via en USB forbindelse direkte til en computer
  • Farvegrafisk display tilbyder målte værdier samt yderligere information såsom sensorposition, CMC og QSC
  • Sporbarhed af de enkelte målte værdier kan understøttes ved at aktivere brugeradministrationen
Leveringsomfanget inkluderer MultiLab™ Importør til at importere data via Excel™ samt MultiLab™ Bruger (brugeradministration).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kanaler 2
Display Type LCD farvegrafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP67
Inkluderer Sæt, SenTix 940-3, FDO 925-3 , TetraCon 925-3
Hukommelse Manuel 500 / 10000 automatisk
Model- MultiLine™ Multi 3620 IDS Multiparameter bærbart måler, sæt G
Strømforsyning Bredt udvalg af strømforsyning, 4x 1,2 V NiMH batteri eller via Mini USB-B
Produkttype Multiparametermåler med kit