Få mere at vide
WTW™ MultiLine™ Multi 3630 IDS Multiparameter bærbart målersæt G
Kanaler:
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tre kanaler, fire parametre
- Tre målekanaler, frit kombinerbare for samme eller forskellige parametre
- Den samtidige multi-parameter måling uden kompromis
- Brug også de trådløse moduler sammen med behovet IDS stikhovedsensorer, være uafhængige af kabler og mål bekvemt også på svært tilgængelige steder
- Tillader betjening med de digitale multiparameterprober MPP 910 IDS og MPP 930 IDS
- Strålende farvegrafisk display og to USB grænseflader
- Batterierne kan oplades direkte i enheden
- Arkivering af brugeradministration kan også bruges alternativt til at markere målepunkter
- 10.000 datasæt inkluderer op til tre hovedparametre, tre temperaturværdier samt vanddybden ved brug af dybdesonden
Tekniske data
Tekniske data
| Mulighed for baggrundslys | Ja |
| Kanaler | 3 |
| Display Type | LCD farvegrafik, baggrundsbelyst |
| IP-vurdering | IP67 |
| Inkluderer | Sæt, SenTix 940-3, FDO 925-3 , TetraCon 925-3 |
| Hukommelse | Manuel: 500 registreringer ; Automatisk: 10.000 registreringer |
| Model- | MultiLine™ Multi 3630 IDS Multiparameter bærbart målersæt G |
| Strømforsyning | Bredt udvalg af strømforsyning, 4x 1,2 V NiMH batteri eller via Mini USB-B |
| Produkttype | Multi-parameter portable meter |