Få mere at vide
WTW™ MultiLine™ Multi 3620 IDS Multi-Parameter bærbart måler, sæt C
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15502026
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. unitSize
15502026 Hver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15502026 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 2FD56C
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
De WTW™ MultiLine™ Multi 3620 IDS Multi-Parameter bærbart måler, sæt C, har digital måling med to universelle målekanaler for pH, ORP, opløst ilt og/eller turbiditet samtidigt.
  • To kanaler og fire parametre til flere måleopgaver på én gang
  • Galvanisk isolering af sensorindgangene forhindrer interferens af målesignalet
  • Trådløst klar til valgfri brug med trådløse moduler sammen med IDS stikhovedsensorer skal være uafhængige af kabler til måling på akavede steder
  • Batteri- eller strømforsyning til brug i marken eller laboratoriet
  • Dataoverførsel via USB pind eller via USB forbindelse
  • Farvegrafisk display tilbyder målte værdier samt yderligere information såsom sensorposition, CMC og QSC
  • Sporbarhed af individuelle målte værdier kan understøttes ved at aktivere brugeradministrationsfunktionen
  • Inkluderer MultiLab™ Importør til at importere data via Excel™ og MultiLab™ Bruger (brugeradministration)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange Mini-USB-B, USB-A
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
Måletilstande pH, ORP, Opløst ilt, Turbiditet
Inkluderer Måler, med SenTix™ 940 og TetraCon™ 925 elektroder
Model- Multi 3620 sæt C
Strømforsyning Stort udvalg af netstrømforsyning, 4 x 1,2 V NiMH-batteri eller via Mini USB-B
Produkttype Bærbar multi-parameter meter
Rækkevidde Afhængig af de respektive IDS sensor