Få mere at vide
WTW™ MultiLine™ 3420 Portable Digital Multiparameter
Artikelnummer. 11715204
Område (pH):
-2 to 20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11715204
Brand: WTW™ 2FD46C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0.5% full scale
Nøjagtighed (DO) ±0.5% of reading
Nøjagtighed (mV) ±0.2 mV
Nøjagtighed (pH) ±0.004
Nøjagtighed (resistivitet) ±0.5% ±1 digit
Nøjagtighed (saltholdighed) ±0.5% of reading
Nøjagtighed (TDS) ±0.5% full scale
Batteritype NiMH Rechargeable
Kalibreringspunkter Up to 5
Kalibreringspunkter (pH) 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical, DIN/NIST, and 20 additional buffer sets
Certificeringer/compliance CE, GLP, ISO 9001:2000
Datapunkter 10,000
Display Type LCD
IP-vurdering IP67
Rækkevidde (ledningsevne) 0 to 2000 mS
Rækkevidde (mV) ±1250, ±2000
Område (pH) -2 to 20
Rækkevidde (saltholdighed) 0 to 70 ppt
Rækkevidde (TDS) 0 to 1999 mg/L
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Til brug med (applikation) Ideal for portable field measurements
Inkluderer Multi case set with IDS sensors: digital pH electrode SenTix™ 940, digital conductivity 4-electrode cell TetraCon™ 925, QSC Kit, short instruction manual, stand, beaker, CD-ROM, driver software for USB, rechargeable batteries, cable, universal power supply, accessories
Hukommelse Automatic, 10,000 data sets
Strømforsyning Battery charger or 4 x 1.2V NiMH rechargeable batteries
Produkttype Portable digital multiparameter
Rækkevidde 0 to 20mg/L
Opløsning (ledningsevne) 1μS, 0.1, 1mS
Opløsning (mV) 0.1/1
Opløsning (resistivitet) 0.01megaohms
Opløsning (saltholdighed) 0.1ppt
Opløsning (TDS) 1ppm
Temperatur nøjagtighed ±0.2°C
Temperaturkompensation Automatic or manual
Temperatur (metrisk) Drift -5°C to +105°C
Temperaturopløsning 0.1
garanti 3 Years
Bredde (metrisk) 17.78 cm
Højde (metrisk) 7.9 cm