Få mere at vide
WTW™ MultiLine™ 3410 Portable Digital Multiparameter
Artikelnummer. 11765184
Område (pH):
-2 til 20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11765184
Brand: WTW™ 2FD451
Measure safety without compromise with these portable digital multiparameters. WTW™ Multiline™ 3410 Portable Digital Multiparameters are robust and waterproof (IP 67), ideal for portable field measurements.
  • Digital sensor recognition
  • Trouble-free pH measurements
  • Compliance: IP 67
  • Conductivity - range: 0.0 to 2, 000mS/cm / 0.00 to 19.99μS/cm
  • Connections: USB host and Mini-USB
  • Data logging - capacity:10,000 data sets
  • Data logging - log function: Manual/time controlled
  • Resistivity - range: 0.00 - 20Mω/cm
  • Salinity - range: 0.0 - 70,0ppt
  • TDS - range: 0 - 1, 999mg/L / 0 - 199.9g/L
  • Temperature range (°C): -5.0 +105.0
  • mV - range, ±2, 000 / ±1, 250.0
  • pH - calibration, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-point; WTW Technical, DIN/NIST, additionally 20 buffer sets
  • pH - range -2.0.. . +20.0 / -2.00.. . +20.00 / -2.000.. . +20.000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0.5% full scale
Nøjagtighed (DO) ±0.5% of reading
Nøjagtighed (mV) ±0.2 mV
Nøjagtighed (pH) ±0.004
Nøjagtighed (resistivitet) ±0.5% ±1 digit
Nøjagtighed (saltholdighed) ±0.5% of reading
Nøjagtighed (TDS) ±0.5% full scale
Batteritype NiMH Rechargeable
Kalibreringspunkter Up to 5
Kalibreringspunkter (pH) 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical, DIN/NIST, and 20 additional buffer sets
Certificeringer/compliance CE, GLP, ISO 9001:2000
Datapunkter 10,000
Display Type LCD
IP-vurdering IP67
Rækkevidde (ledningsevne) 0 to 2000 mS
Rækkevidde (mV) ±1250, ±2000
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (saltholdighed) 0 to 70 ppt
Rækkevidde (TDS) 0 to 1999 mg/L
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Til brug med (applikation) Ideal for portable field measurements
Inkluderer Case set with digital IDS pH electrode SenTix™ 940, QSC Kit, short instruction manual, stand, beaker, CD-ROM, driver software for USB, rechargeable batteries, cable, universal power supply and accessories
Hukommelse Automatic, 10,000 data sets
Strømforsyning Battery charger or 4 x 1.2V NiMH rechargeable batteries
Produkttype Portable digital multiparameter
Rækkevidde 0 to 20mg/L
Opløsning (ledningsevne) 1μS, 0.1, 1mS
Opløsning (mV) 0.1/1
Opløsning (resistivitet) 0.01megaohms
Opløsning (saltholdighed) 0.1ppt
Opløsning (TDS) 1ppm
Temperatur nøjagtighed ±0.2°C
Temperaturkompensation Automatic or manual
Temperatur (metrisk) Drift -5°C to +105°C
Temperaturopløsning 0.1
garanti 3 Years
Bredde (metrisk) 17.78 cm
Højde (metrisk) 7.9 cm