Få mere at vide
WTW™ MultiLab™ Pro 40 IDS WL
Artikelnummer. 30929043
Skift visning
Kanaler:
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kanaler Pakningsstørrelse
30929043 4 Hver
1 options
Artikelnummer. 30929043 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 1FD78W
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Xylem's MultiLab™ Pro IDS er en moderne højtydende multiparameterenhed med 4 galvanisk isolerede målekanaler til pH, ORP, mV, ledningsevne, ilt, ISE og turbiditetsmåling.
Pro IDS fra MultiLab™ Xylem er en moderne multi-parameter måleenhed med op til fire målekanaler.
  • Let at bruge
  • LIMS Klar
  • GxP-overholdelse
  • Kompakt og funktionelt design
Højdepunkter:
  • Måler pH, ORP, ledningsevne, opløst ilt, ISE (kommer snart) og turbiditet
  • Trådløs klar til IDS moduler
  • Digital sensorgenkendelse
  • Samtidig måling med fire uafhængige målekanaler
  • Fremragende touch-display
  • Forudindstillede og definerbare buffersæt
  • QSC-kalibrering
  • AutoRead-funktionen
  • Eksport til PDF/A, JSON og CSV
  • Specielt touchscreen-glas kan betjenes med handsker og er modstandsdygtigt over for alkohol og desinfektionsmidler
Leveringsomfang:
  • Enhed med stativ og strømforsyning, IDS WLM-Kit (trådløse moduler)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering pH
Certificeringer/compliance CE-certificeret
Kanaler 4
Display Type Farve TFT
IP-vurdering IP42
Måletilstande pH, Redox, mV, Ledningsevne, Ilt
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 200 μS/cm
Område (pH) 0,000 til 14,000
Opløsning (ISE) afhængigt af sensoren
Opløsning (pH) afhængigt af sensoren
Temperaturområde (metrisk) afhængigt af sensoren
Log funktionstype Manual eller interval
Produkttype Multiparameter laboratoriemåleenhed
Spænding 115/230 VAC